Technologies avancées appliquées tout au long du processus pour gagner en efficacité, améliorer la qualité et les performances de l’entreprise.
Les méthodes et procédés de fabrication de l’acier doivent évoluer avec une vitesse croissante pour répondre aux exigences du marché, aux pressions concurrentielles, aux nouvelles réalités économiques et aux réglementations gouvernementales. Thermo Fisher Scientific continue d’être votre partenaire industriel le plus fiable dans le développement et l’application de technologies qui améliorent le processus de fabrication de l’acier en mettant l’accent sur l’augmentation de votre rentabilité.
Analyse par activation neutronique aux gamma prompts / activation thermique à pulsations rapides (PGNAA/PFTNA)
Utilisé pour le contrôle de la qualité en temps réel dans l’optimisation des procédés, la PGNAA/PFTNA fournit une analyse élémentaire en ligne haute fréquence d’un flux de procédés de matières premières entières. Les analyseurs utilisant la PGNAA/PFTNA sont situés directement sur la bande transporteuse et pénètrent toute la section transversale de la matière première, ce qui permet une mesure de minute en minute et uniforme de l’ensemble du flux de la matière, et non seulement d’un échantillon.
La PGNAA/PFTNA offre un avantage sur d’autres technologies d’analyse de surface telles que la fluorescence des rayons X (XRF), la diffraction des rayons X (XRD) et les technologies d’analyse spectrale qui ne peuvent mesurer que des profondeurs et des zones de surface limitées pouvant ne pas être représentatives de toute la quantité de matériau sur la bande.  Les entreprises sidérurgiques peuvent bénéficier de cette technologie pour améliorer le contrôle de la qualité et améliorer l’efficacité des procédés.
L’analyse par activation neutronique aux gamma prompts et l’activation thermique à pulsations rapides sont basées sur une réaction subatomique entre un neutron à faible énergie et le noyau d’un atome. Lorsqu’un neutron thermique, ou plutôt à faible énergie (<0,025 eV) s’approche assez près ou entre en collision avec un noyau d’un atome, une interaction entre le neutron et le noyau a lieu. L’énergie provenant du neutron est transférée au noyau et l’élève temporairement à un état d’énergie excité. L’énergie est ensuite libérée, presque instantanément, sous la forme d’un rayon gamma.
Analyseur matière élémentaire en ligne CB Omni Agile
 L’analyseur matière élémentaire en ligne Thermo Scientific CB Omni Agile utilise la technologie PGNAA/PFTNA pour fournir une analyse élémentaire en ligne en temps réel d’un flux de procédés de matières premières complètes et permet de mélanger, trier et surveiller la qualité des produits sans avoir besoin d’un échantillonnage continu. Le système permet de contrôler la basicité pour le frittage et fournit une alimentation plus cohérente à la chaîne d’agglomération.
Spectrométrie de masse de procédés
L’une des principales exigences en matière de production d’acier consiste à s’assurer que les fours fonctionnent à une efficacité maximale. L’analyse des gaz provenant du four est un élément essentiel de la stratégie de contrôle des procédés visant à contrôler et à optimiser la conversion du carbone en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone. Les spectromètres de masse de procédés fournissent des données d’analyse en temps réel du gaz aux systèmes de contrôle des fours et aux modèles de contrôle dynamique, ce qui donne des avantages significatifs pour les procédés.
La capacité de mesurer une large gamme de composants sur un seul analyseur, associé à un étalonnage avancé, à la transmission de données et à un logiciel d’auto-diagnostic, rend le spectromètre de masse moderne idéal pour l’intégration dans l’usine. Sur les hauts fourneaux, une analyse de gaz supérieure est utilisée pour calculer l’efficacité des gaz, les balances thermiques & de masse et les profils thermiques par analyse de sonde, ainsi que pour être un outil essentiel dans la détection précoce des fuites d’eau de refroidissement et des défaillances du système d’échantillonnage.
Spectromètre de masse de processus Prima PRO
Le spectromètre de masse de processus Thermo Scientific Prima PRO fournit une analyse complète des gaz, permettant aux aciéries intégrées et aux mini-aciéries de surveiller efficacement les méthodes de conversion primaire et secondaire. Le spectromètre de masse de processus Prima PRO est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des aciéries modernes d’aujourd’hui, telles que la détermination du point de terminaison d’un processus de traitement par lots ou la mise à jour rapide des paramètres de contrôle sur des procédés continus.
Détection de radiation
L’acier est souvent produit à partir de ferraille, qui doit être soigneusement filtrée pour empêcher les matières radioactives de contaminer le flux de recyclage des métaux. La technologie de détection des radiations utilisée dans le recyclage des métaux comprend des systèmes de surveillance portatifs pour les matières premières entrantes et des systèmes de détection des radiations montés sur mâchoire sans fil pour surveiller les piles de rebuts dans l’installation. Les dispositifs portables de détection des radiations permettent de détecter en temps réel les rayonnements gamma avec des mesures précises du débit de dose, de vérifier la recherche radioactive et d’évaluer si la radioactivité est d’origine naturelle ou artificielle (fabriquée par l’homme). Les dispositifs portables avec réponse aux neutrons à haute sensibilité et seuil d’alarme peuvent être utilisés pour surveiller la sensibilité aux rayons gamma et la mesure du débit de dose à compensation énergétique.
RadEye GR Grapple Monitoring System
Le système de surveillance de GR sur grappin Thermo Scientific RadEye est un système de détection de radiations sans fil conçu pour être installé sur un grappin pour surveiller les déchets de métaux. Le récepteur alimenté par batterie affiche les relevés de courant, annonce les alarmes et consigne les données sans fil, que vous soyez dans la cabine de la grue ou à proximité du grappin. Plusieurs unités peuvent recevoir des données d’un détecteur de grappin.
RadEye SPRD Personal Radiation Detector
Le détecteur de radiations personnel Thermo Scientific RadEye SPRD avertit les travailleurs d’une exposition potentielle aux rayonnements sur de plus grandes distances sans augmenter les fausses alarmes. La combinaison unique de sensibilité du détecteur et d’alarmes intelligentes permet d’assurer la détection dans les cas les plus difficiles tout en éliminant les alarmes de nuisance. En outre, le SPRD identifie la nature du matériau découvert d’une manière configurable pour votre fonctionnement ou vos compétences utilisateur : de la simple distinction artificielle par rapport à la distinction naturelle ; à la classification industrielle, SNM et médicale ; à l’analyse spectroscopique complète.
Système de surveillance automatique de la ferraille ASM série IV
Le système de surveillance automatique de la ferraille ASM série IV Thermo Scientific est une plate-forme configurable qui empêche les matériaux radioactifs d’entrer dans les flux de travail de traitement de la ferraille et des métaux, ce qui entraîne une décontamination et un arrêt coûteux pour l’usine. Offrant une sensibilité et une fiabilité élevées, le système ASM série IV offre la solution idéale pour les applications de surveillance de portail nécessitant les seuils d’alarme les plus bas possibles.
Fluorescence des rayons X
La spectroscopie de fluorescence des rayons X (XRF) est une technique analytique non destructive utilisée pour déterminer la composition élémentaire des matériaux. Les analyseurs XRF fonctionnent en mesurant les rayons X fluorescents (ou secondaires) émis par un échantillon lorsqu’ils sont excités par une source de rayons X primaire. Chacun des éléments présents dans un échantillon produit un ensemble de rayons X fluorescents caractéristiques ou "d’empreintes uniques. Ces “empreintes” sont distinctes pour chaque élément, faisant de l’analyse XRF un excellent outil de mesures quantitatives et qualitatives. Dans la fabrication de l’acier, la technologie XRF est utilisée pour l’analyse des matières premières, des scories et des alliages.
Analyseur XRF portatif Niton XL5
L’analyseur XRF portatif Niton XL5 Thermo Scientific fournit une analyse précise des métaux pour le tri des ferrailles, les produits sortants et la vérification des métaux et des alliages dans les opérations de fabrication. La conception novatrice permet d’obtenir des données instantanées et exploitables pour prendre rapidement des décisions dans des situations critiques. Grâce à une interface facile à utiliser, les analyseurs portatifs permettent une identification chimique rapide et fiable et une vérification des matériaux dans pratiquement tous les endroits, environnements de terrain ou conditions météorologiques.
Automatisation ARL SMS-3500 pour OES ou XRF double
L’automatisation ARL SMS-3500 pour OES ou WRF double simplifie la manipulation des échantillons en fournissant un emplacement d’introduction unique pour tous les échantillons grâce à une fonctionnalité de stockage sous la forme de magasin afin de faciliter l’introduction. Ceci permet de réduire les temps de réponse, d’augmenter la cadence de traitement des échantillons et d’améliorer la disponibilité de la préparation automatique des échantillons dans les environnements de contrôle de la production très exigeants.
Spectromètre séquentiel simultané série XRF Thermo Scientific ARL X900
Le spectromètre Thermo Scientific ARL X900 est un analyseur XRF solide et fiable avec des capacités  XRD conçu pour le contrôle de production d’acier et de process.  Il fournit des résultats d'analyse élémentaire précis et rapides pour répondre aux divers besoins de contrôle de processus. Construit pour la fiabilité et la durabilité, il peut gérer des environnements industriels difficiles. L'ARL X900 dispose d'une géométrie sécurisée 'tube-X au-dessus' et d'une grande chambre à vide qui assure des conditions analytiques stables, réduisant le besoin de maintenance imprévue et garantissant une excellente stabilité à court et à long terme pour des résultats précis.
ARL QUANT’X EDXRF Spectrometer
Le spectromètre EDXRF ARL QUANT’X Thermo Scientific permet de quantifier les éléments majeurs, mineurs et traces pour les minerais miniers et les scories métallurgiques. Il offre d’excellentes performances, polyvalence et fiabilité dans l’analyse élémentaire. Son design compact, son optique à couplage étroit et ses détecteurs perfectionnés refroidis électriquement permettent une précision d’analyse inégalée dans une large gamme dynamique de concentrations élémentaires, allant du ppm au pour cent.
Spectromètre WDXRF ARL PERFORM’X
Le spectromètre séquentiel de fluorescence des rayons X Thermo Scientific ARL PERFORM’X pour la caractérisation avancée des matériaux intègre l’analyse des éléments en vrac avec cartographie et petites zones d’analyse pour constituer une solution qui évalue jusqu’à 90 éléments dans pratiquement tous les échantillons solides ou liquides. Grâce au spectromètre ARL PERFORM’X, effectuez une analyse, avec la précision et les seuils de détection souhaités, de matériaux de tailles, revêtements, couches, hétérogénéités et inclusions variés ou nécessitant une large couverture élémentaire, de larges plages de concentration et de matrices d’échantillons variées. Il est recommandé pour l’analyse élémentaire majeure, mineure et à l’état de traces dans les matières premières.
Spectromètre ARL OPTIM’X WFXRF
Le spectromètre ARL OPTIM’X est un spectromètre WDXRF à faible puissance avec des performances exceptionnelles. Parfait pour l’analyse des matières premières, des ferro-alliages, des scories, y compris la détermination du fluor ainsi que des revêtements sur des feuilles d’acier.
Mesure de l’épaisseur et du revêtement
Des mesures d’épaisseur et de poids de revêtement sans contact et non destructifs sont nécessaires pour obtenir une qualité de produit élevée et une productivité maximale. Les jauges d’épaisseur en ligne pour les laminoirs à chaud et à froid fournissent des mesures précises en temps réel lors de la production à grande vitesse de plaques et de feuilles en acier. Pour les feuilles d’acier revêtues de zinc, la jauge de poids en ligne avec revêtement à chaud fournit un retour rapide pour le contrôle du revêtement à l’aide d’une fluorescence des rayons X (XRF) bien établie. Lorsqu’il est associé à un système de contrôle du poids du revêtement en boucle fermée, la consommation brute de zinc peut être réduite, ce qui permet de réaliser des économies importantes.
Jauge de profil simultanée SIPRO pour les laminoirs à bandes à chaud
La jauge de profil simultanée Thermo Scientific SIPRO est une jauge de mesure dimensionnelle à grande vitesse qui permet une correction en bar du produit hors jauge. La jauge simultanée permet de mesurer l’épaisseur transversale et longitudinale, la température, le profil, la largeur, la déformation du bord et la forme d’une bande d’acier à la sortie du laminoir à chaud, améliorant le contrôle de la qualité du débit.
Jauges de mesure du poids des revêtements à chaud RM 310 EH
La jauge de mesure du poids des revêtements à chaud RM 310 EH Thermo Scientific améliore considérablement le contrôle du poids du revêtement en réduisant le temps mort entre les couteaux à air et la mesure. La jauge est efficace avec l’acier galvanisé (Zn), l’acier galvalume (Zn/Al), les revêtements binaires (Zn/Ni), l’acier aluminisé (Al), l’acier étamé (Sn), les revêtements ternes (Pb/Sn) et d’autres revêtements métalliques sur l’acier.
Jauge d’épaisseur RM 210 CM
La jauge de mesure d’épaisseur de bande Thermo Scientific RM 210 CM permet une configuration de capteur personnalisée pour votre application de bande métallique. Le contrôle automatique de la jauge (AGC) permet de réduire les tolérances, d’améliorer la qualité globale du produit et la productivité et fonctionne avec une gamme de fonctions de compensation d’alliage standard dans la ligne de décapage / le laminoir tandem, le laminoir à froid inversé, le laminoir à froid tandem, la ligne de galvanisation continue, la ligne d’étamage électrolytique, la ligne de refendage et la ligne de refoulement.
Spectroscopie à émission optique (OES)
La spectroscopie à émission optique (OES) utilise l’excitation par arc électrique / étincelle pour effectuer une analyse élémentaire rapide d’échantillons métalliques solides, des niveaux de concentration de traces à pourcentage de l’élément. Cette technique répond aux besoins analytiques les plus exigeants des industries métallurgiques et des laboratoires d’analyse, du contrôle de la production à la R&D, et de l’inspection des matériaux entrants au tri de la ferraille. Les analyseurs de métaux OES peuvent également être utilisés pour une évaluation rapide et en ligne des micro-inclusions non métalliques.
Spectromètre à émission optique ARL iSpark
Le spectromètre à émission ARL iSpark optique Thermo Scientific est un spectromètre à émission optique haute performance, optimal pour l’analyse de contrôle du fer et de l’acier en production. L’instrument offre une analyse élémentaire avec une précision optimale au niveau de concentration, de l’état de traces à l’état de pourcentage, sur tous les éléments présents dans l’échantillon. En outre, l’analyse des micro-inclusions non métalliques peut être effectuée simultanément avec l’analyse élémentaire, offrant aux aciéries un moyen unique de minimiser les problèmes de qualité et les coûts associés aux inclusions. 
Analyseur de métaux ARL easySpark
L’analyseur de métaux Thermo Scientific ARL easySpark est un spectromètre à émission optique de paillasse compact pour l’analyse élémentaire en fer et en acier ou dans d’autres métaux. L’instrument est une solution abordable pour améliorer la qualité et la productivité de toute opération métallurgique dans les fonderies, les transformateurs de métaux et d’autres industries et laboratoires métallurgiques. Il permet le contrôle de la qualité, le tri des matériaux entrants / sortants ou le contrôle de la production en cours de fabrication avec une large couverture d’éléments. 
Automatisation en laboratoire
Les fabricants d’acier peuvent améliorer le contrôle des procédés et l’efficacité de leurs applications grâce aux technologies d’automatisation de laboratoire. Les spectromètres OES et XRF peuvent être entièrement automatisés pour augmenter le débit, améliorer la précision de l’analyse et réduire les coûts. Ce niveau d’automatisation offre une solution complète de flux de travaux de laboratoire et peut réduire les temps de réponse, augmenter la cadence de traitement des échantillons et améliorer la disponibilité de la préparation automatique des échantillons dans des environnements de contrôle de production hautement critiques. 
Automatisation robotisée ARL SMS-2300 pour OES ou XRF
Le système Thermo Scientific ARL SMS-2300 associé à un instrument OES ou XRF est une solution de contrôle de qualité automatisée pour optimiser vos opérations de production d’acier. Avec le système ARL SMS-2300 haute performance, même les échantillons complexes sont préparés et analysés dans des conditions reproductibles sans intervention de l’opérateur, de sorte que les variables humaines et les facteurs subjectifs soient éliminés. Le résultat est une augmentation de la production, des résultats fiables, une réduction des coûts et une récupération rapide.
Automatisation ARL SMS-3300 pour OES ou XRF simple ou double
Améliorez l’efficacité du laboratoire de contrôle des procédés grâce à l’automatisation Thermo Scientific ARL SMS-3300 pour OES ou XRF simple ou double, une solution complète d’automatisation des flux de travaux de laboratoire. L’automatisation des spectromètres simples ou doubles et de la machine de préparation avec le système ARL SMS-3300 offre une réduction des coûts d’analyse des échantillons, une augmentation du débit des échantillons, une meilleure reproductibilité et des résultats de qualité supérieure pour les utilisateurs nécessitant des solutions d’automatisation plus complètes et intégrées.
Automatisation ARL SMS-XY pour XRF
L’automatisation Thermo Scientific ARL SMS-XY pour XRF permet un fonctionnement continu et sans surveillance des spectromètres à rayons X Thermo Scientific ARL 9900. L’automatisation accrue augmente la qualité de l’analyse, réduit les coûts d’analyse, offre une cadence d’analyse plus durable avec des temps de réponse prévisibles et reproductibles et une courte période de récupération.
Le chargeur automatisé d’échantillons Thermo Scientific ARL OEM-XY permet de connecter les spectromètres à rayons X Thermo Scientific ARL PERFORM’X ou ARL 9900 aux machines de préparation entièrement automatiques. L’échantillon préparé, généralement une pastille pressée, est transporté sur une courroie de transport de la presse au spectromètre. Le fonctionnement continu et sans surveillance est assuré par la supervision d’un logiciel d’entreprise d’ingénierie.
Analyse des émissions
Nos systèmes de surveillance continue des émissions (CEMS) surveillent un spectre complet de gaz de procédé au cours de diverses étapes de production, notamment : SO2, NOx, CO, CO2, H2S, TRS, THC, Hg, O2, HCl et le soufre total à l’aide d’une combinaison de technologies, en fonction de vos exigences en matière de détection et de mesure élémentaires.  Ces technologies peuvent comprendre l’infrarouge non dispersif (NDIR), utilisé pour mesurer le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le HCl et d’autres gaz absorbant l’infrarouge ; la chimiluminescence pour la mesure des composés à base d’azote ; la fluorescence pulsée pour la détermination du SO2 ; la détection d’ionisation de flamme (FID) pour la mesure des hydrocarbures pour répondre au critère des méthodes 25A et 25B de l’USEPA ; la fluorescence atomique ; les transmissomètres pour la surveillance de l’opacité ; les moniteurs à ultrasons à pile croisée et à pile pour la détermination du flux de gaz ; les sondes extractives et extractives de dilution complètes. Grâce à une combinaison de ces technologies, vous pouvez vous conformer aux directives réglementaires tout en répondant à vos propres besoins spécifiques en matière de surveillance de la qualité de l’air. Ces systèmes sont conçus pour répondre aux sections 60 et 75 de l’US EPA 40CFR tout en fournissant une sensibilité, une précision et une fiabilité inégalées.
Système de surveillance continue des émissions
Le système de surveillance continue des émissions Thermo Scientific (CEMS) est une solution personnalisable pour se conformer aux directives réglementaires tout en répondant à vos propres besoins spécifiques en matière de surveillance de la qualité de l’air. Ces systèmes sont conçus pour répondre aux sections 60 et 75 de l’US EPA 40CFR tout en fournissant une sensibilité, une précision et une fiabilité inégalées.