Search
Hay muchos modelos y configuraciones entre los que elegir. Le resultará fácil encontrar el sistema adecuado para sus necesidades seleccionando entre cinco categorías a continuación, de tal modo que se iniciará una guía de selección de interactiva.
Satisfaga sus necesidades de aplicación más críticas y cotidianas, desde la electrodesionización a la ósmosis inversa y la destilación con los sistemas de purificación de agua Thermo Scientific Barnstead. Dependiendo de sus necesidades, disponemos de sistemas que producirán agua de tipo 2 y 3 para uso general de laboratorio, agua de tipo 1 para aplicaciones analíticas y de ciencias biológicas, o una combinación de capacidades de tipo agua. Explore el sistema a continuación por el tipo de agua que mejor se ajuste a sus requisitos y consulte nuestra herramienta de selección de modelos para obtener información más detallada sobre los modelos.
En función de la configuración, es posible que el sistema requiera determinados componentes opcionales y accesorios. Tenga en cuenta estos accesorios al solicitar su presupuesto (los accesorios necesarios y opcionales se muestran con cada sistema en la guía de selección).
![]() Tipo 1 : sistemas de agua ultrapura | ![]() Tipo 2 : sistemas de agua pura | ![]() Tipo 3 : sistemas de agua de ósmosis inversa | ![]() Sistemas de destilación de agua | Sistemas de cartuchos |
| Aplicaciones típicas y áreas de interés | ||||
Analítico HPLC Cromatografía de gases Cromatografía de intercambio iónico Espectroscopía ICP Espectroscopía de masas Absorción atómica Carbono orgánico total (COT) Ciencias biológicas Genómica Proteómica Inmunología Farmacología Cultivos celulares y tisulares Descubrimiento de fármacos Biología molecular Microbiología | Uso general de laboratorio Autoclave Humidificación Lavado/enjuague de objetos de cristal Equipo de laboratorio general Agua de suministro para sistemas de agua de tipo 1 Preparación de medios Preparación de tampones Preparación de reactivos químicos y bioquímicos | Uso general de laboratorio Autoclave Humidificación Lavado/enjuague de objetos de cristal Equipo de laboratorio general (baños de agua, incubadoras, etc.) | Ciencias biológicas Microbiología Cultivos celulares y tisulares Uso general de laboratorio Autoclave Humidificación Lavado/enjuague de objetos de cristal Equipo de laboratorio general Agua de suministro para sistemas de agua de tipo 1 | Uso general de laboratorio Autoclave Humidificación Lavado/enjuague de objetos de cristal Equipo de laboratorio general (baños de agua, incubadoras, etc.) |
| Descripción | ||||
| El agua ultrapura de tipo 1 es la máxima pureza del agua y puede alcanzarse sin pirógenos, nucleasas, bacterias ni partículas. | El agua de tipo 2 se produce a través de procesos de ósmosis inversa, desionización y destilación. Proporciona una excelente fuente de agua de suministro para sistemas de agua de tipo 1. | El tipo 3 se refiere a menudo al uso de ósmosis inversa para purificar el agua. El agua de tipo 3 se utiliza normalmente para abastecer agua purificada para baños de agua, lavavajillas, autoclaves y agua de suministro para obtener agua pura y ultrapura. | Un sistema de destilación de agua de laboratorio ofrece una de las más amplias capacidades de eliminación de cualquier forma de purificación de agua. No se necesitan consumibles. | Los sistemas de cartuchos son componentes cruciales para cualquier sistema de agua pura y son fáciles de manejar y mantener. |
| Caudales | ||||
| Hasta 1 l/min a 2 l/min | Hasta 0,6 l/min a 40 l/h Depende del modelo | Hasta 7 l/h a 40 l/h Depende del modelo | De 1 l/h a 38 l/h Depende del modelo | Hasta 0,63 l/min a 4 l/min |
| Capacidad | ||||
Hasta 15 l/día a 200 l/día Depende del modelo | De 30 l a 100 l Depende del modelo | Capacidad de almacenamiento de 30 l a 100 l Depende del modelo | Capacidad de almacenamiento de 6 a 38 l Depende del modelo | De 1 a 30 l/día en función del agua de suministro |
| Agua de suministro | ||||
| Pretratada o de grifo | De grifo | De grifo | De grifo Opciones pretratadas para Megapure | Pretratada o de grifo |
| Monitorización | ||||
Resistividad/conductividad Carbono orgánico total (COT) | Resistividad/conductividad del sistema y permeación mediante OI | Agua de suministro y conductividad de OI | Resistividad/conductividad | |
| Modelos | ||||
GenPure MicroPure E-Pure Smart2Pure LabTower EDI Smart2Pure LabTower EDI | Pacific TII LabTower TII Destiladores de vidrio Mega-Pure Destiladores clásicos | Pacific RO LabTower RO | Destiladores clásicos Destiladores Mega-Pure | B-Pure Desionizador Bantam Cartuchos con boquilla de manguera Filtros B-Pure de ½ tamaño |