Search
No se rompen, astillan ni fragmentan durante el uso y la limpieza. Son ligeros y de fácil manejo. Los vasos de precipitados de perfil bajo Thermo Scientific Nalgene Griffin ofrecen resistencia química, tolerancia al calor (no utilizar en placas calientes) y un diseño con boquilla. Se convierten así en una solución a largo plazo perfecta a la hora de elegir sus vasos de precipitados graduados. Nuestros vasos de precipitados de polipropileno y polimetilpenteno cumplen con las normas internacionales ISO/DIN 7056 para vasos de precipitados de plástico para laboratorio y permiten realizar mediciones precisas. Los vasos de precipitados Nalgene con asas proporcionan un control de dispensación y un soporte fiables. Los vasos de precipitados Nalgene están fabricados únicamente con materiales de plástico de alta calidad de uso en laboratorio para reducir los niveles de posibles extraíbles y sustancias lixiviables, por lo que puede confiar en ellos para el uso diario en el laboratorio sin interfieran con su trabajo.
Looking for ways to make your lab more sustainable? Nalgene polypropylene copolymer beakers are reusable, durable and recyclable at end-of-life in many communities; discover more about the sustainability of using reusable plastic labware and Thermo Fisher Scientific's green manufacturing practices through our participation in My Green Lab's ACT Label program.
| Vasos de precipitados de plástico Griffin de perfil bajo de PPCO Nalgene | Vasos de precipitados de plástico Griffin de perfil bajo de PMP Nalgene | Vasos de precipitados de plástico Griffin | Vasos de precipitados graduados de plástico de HDPE con asas Nalgene | Vasos de precipitados graduados de plástico de PMP con asas Nalgene | Vasos de precipitados graduados de plástico de PFA con asas Nalgene |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Blanco lechoso, graduado, buena resistencia química | Cristal transparente, graduado, excelente resistencia química, tolerancia al calor | Blanco lechoso, pared gruesa, máxima resistencia química, tolerancia al calor | Blanco lechoso, pared de extraordinaria resistencia, asa rectangular de agarre firme, soporte fiable, control de dispensación | Transparente, graduado, asa rectangular de agarre firme, manejo y vertido fácil y seguro | Blanco lechoso, pared gruesa, máxima resistencia química, tolerancia al calor |
| Conforme a los requisitos de la norma ISO/DIN 7056**, 21 CFR Pt 177.1520 | Conforme a los requisitos de la norma ISO/DIN 7056"", 21 CFR Pt 177.1520 | — | Conforme a los requisitos de la norma 21 CFR Pt 177.1520 | Conforme a los requisitos de la norma 21 CFR Pt 177.1520 | — |
| Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave | No esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Uso máx. 121 oC* | Uso continuo de 150 oC uso intermitente de hasta 170 oC* | Uso máx. 250 oC* | Uso máx. 120 oC* | Uso continuo de 150 oC uso intermitente de hasta 170 oC* | Uso máx. 250 oC* |
| Graduaciones: serigrafiadas | Graduaciones: serigrafiadas | Sin graduaciones | Graduaciones: moldeadas; oz y ml | Graduaciones: moldeadas; oz y ml | Graduaciones: moldeadas; oz y ml |
| Intervalo de volumen 30 ml-4 l | Intervalo de volumen 50 ml-4 l | Intervalo de volumen 50 ml-1 l | Intervalo de volumen 1 l, 3 l | Intervalo de volumen 1 l, 3 l | Intervalo de volumen 1 l, 3 l |
| PPCO | PMP | PFA | Polietileno de alta densidad (HPDE) | PMP | PFA |
| Blanco translúcido | Transparente | Blanco translúcido | Blanco translúcido | Transparente | Blanco translúcido |
| Sin asa | Sin asa | Sin asa | Asa | Asa | Asa |
| Apilamiento | Apilamiento | Apilamiento | Sin apilamiento | Sin apilamiento | Sin apilamiento |
| Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos | Sin ftalatos |
| ACT Label › | |||||
| Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora | Pedir ahora |
*Los vasos de precipitados Nalgene no están destinados para su uso en placas calientes.
**Normas internacionales sobre material de plástico de laboratorio
| Vasos de precipitado de plástico Griffin de perfil bajo de PPCO Nalgene | Vasos de precipitado de plástico Griffin de PMP De perfil bajo Vasos de precipitado de plástico | Vasos de precipitados graduados de plástico de HDPE con asas Nalgene | Vasos de precipitados graduados de plástico de PMP con asas Nalgene | Vasos de precipitados graduados de plástico de PFA con asas Nalgene | ||
| Ácidos, diluidos o débiles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alcoholes, alifáticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aldehídos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bases/álcalis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ésteres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hidrocarburos, aromáticos | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Hidrocarburos, halogenados | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Cetonas, aromáticas | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Agentes oxidantes, fuertes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
+ Las clasificaciones corresponden a exposiciones intermitentes a corto plazo. Lavar meticulosamente entre usos.
^ Excepto ácidos oxidantes. Para obtener información sobre los ácidos oxidantes, consulte «Agentes oxidantes, fuertes».
Los vasos de precipitados económicos Thermo Scientific Nalgene son una versión simplificada de los vasos de precipitados premium Nalgene originales para los usuarios que tienen unos requisitos de producto más básicos. Los vasos de precipitados económicos están fabricados con copolímero de polipropileno de alta calidad para laboratorio, que ofrece un nivel bajo fiable de extraíbles y resistencia a la rotura a temperaturas superiores a -40 °C, al igual que los vasos de precipitados premium Nalgene. Las graduaciones nominales moldeadas de los vasos de precipitados económicos difieren de las graduaciones estampadas de alta visibilidad de los vasos de precipitados premium y, por lo tanto, reducen costos
Su trabajo depende de la calidad y la uniformidad, y creemos que todos los laboratorios debe contar con las mejores herramientas. Ver el vídeo
When looking for sustainable products, we believe it should be easy to make informed purchasing decisions. We're working to provide more information about our products' environmental impact by participating in the ACT Label program with a selection of Thermo Scientific Nalgene and Matrix products. It's like an eco-nutrition label for sustainability.
Reciba un certificado de conformidad y uno o más certificados de radiación (si procede) con la compra de productos Thermo Scientific Nalgene y Nunc.
¿Necesita soporte técnico? Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para obtener asistencia técnica y de aplicaciones sobre productos de laboratorio en technicalsupport@thermofisher.com..