Test EXENT™ GAM
Les isotypes d’immunoglobuline (GAM) pour l’analyseur EXENT™ (test EXENT™ GAM) peuvent aider à diagnostiquer et à surveiller les gammapathies monoclonales.
Aperçu
En quoi consiste le test EXENT GAM ?
Le test EXENT GAM est un immunodosage sensible et spécifique qui permet l’identification et la quantification des protéines M en fonction de leur masse moléculaire unique. Lors de la préparation des échantillons, des billes paramagnétiques spécifiques des IgG, IgA, IgM humaines totales et des chaînes kappa et lambda totales sont utilisées pour isoler les immunoglobulines du sérum du patient. Les immunoglobulines isolées sont analysées par spectrométrie de masse  de type MALDI-ToF qui permet de mesurer spécifiquement leur composante protéique monoclonale. Ce test est utilisé conjointement avec les tests Binding Site Optilite™ IgG, IgA et IgM afin de quantifier les protéines monoclonales identifiées.​
Nouveau paradigme pour la détection et la quantification des protéines M
Détection des protéines monoclonales par spectrométrie de masse
Clone plasmocytaire
Chaque plasmocyte produit une immunoglobuline unique.
Clone plasmocytaire
Les molécules d’immunoglobuline sont constituées de deux chaînes lourdes identiques et de deux chaînes légères identiques (kappa ou lambda).
Clone plasmocytaire
Une réduction des ponts disulfures inter-chaînes des immunoglobulines entraîne leur dissociation en chaînes lourdes et légères. Les chaînes légères réduites issues des immunoglobulines complètes sont parfaitement adaptées à l’analyse par spectrométrie de masse MALDI-ToF en raison de leur faible poids moléculaire.
Clone plasmocytaire
Le spectre de masse qui en résulte est le reflet de la courbe de la masse en fonction de l’intensité des immunoglobulines isolées et réduites.
(A) Lorsque les immunoglobulines sont isolées du sérum d’une personne en bonne santé, par immunopurification spécifique, la spectrométrie de masse MALDI-ToF donne trois pics normalement distribués qui sont représentatifs des chaînes légères libres polyclonales lambda et kappa et des paires de chaînes lourdes et légères kappa dérivées des immunoglobulines complètes1 .  
(B) Chez un patient présentant une gammapathie monoclonale, la présence d’un pic étroit sur la ligne de base polyclonale témoigne de la présence d’une immunoglobuline monoclonale. Le poids moléculaire du pic identifié peut être utilisé pour tracer spécifiquement la protéine monoclonale et le rapport de la surface du pic monoclonal sur  celle du pic polyclonal peut être combiné avec le dosage Optilite IgG, IgA ou IgM pour obtenir une quantification.                     
Lorsqu’une protéine monoclonale est identifiée, un calcul simple permet sa quantification à partir du taux d’immunoglobulines totales obtenu grâce au test Optilite IgG, IgA ou IgM. ​
Applications possibles du test EXENT GAM​
Peut aider au diagnostic des gammapathies monoclonales, c.-à-d. :​
  • MGUS (gammapathie monoclonale de signification indéterminée)​ 
  • SMM (myélome multiple indolent)​ 
  • MM (myélome multiple)​ 
  • Maladie de Waldenström​ 
  • Amylose AL
Peut faciliter la surveillance des pathologies suivantes :​
  • MM (myélome multiple)​
  • Maladie de Waldenström​
La disponibilité des produits est soumise aux exigences réglementaires spécifiques à chaque pays. Contactez votre représentant local pour connaître la disponibilité dans votre pays.
Ce produit n’est pas commercialisé aux États-Unis ou en Chine. La disponibilité commerciale future ne peut pas être garantie.
EXENT et Optilite sont des marques déposées de The Binding Site Group Limited (Birmingham, Royaume-Uni) dans certains pays.
Le système EXENT™ comprend l’analyseur EXENT™ et le test des isotypes d’immunoglobulines (GAM) conçu pour cet analyseur.
Le test EXENT GAM fait référence au test des isotypes d’immunoglobulines (GAM) sur l’analyseur EXENT™.
Contactez-nous ?
Vous avez des questions sur nos produits ou nos services ? Notre équipe est là pour y répondre.
Remplissez ce formulaire et nous vous répondrons
References
  1. Barnidge DR, et al. Subset of kappa and lambda germline sequences result in light chains with a higher molecular mass phenotype. J Proteome Res 2015 ; 14:5283-90