Avancée dans l’évaluation des gammapathies monoclonales
Le système EXENT™ est une solution automatisée qui permet l’identification et le dosage de la protéine M dans le sérum avec une sensibilité accrue par rapport aux méthodes conventionnelles.
Le système EXENT est la dernière solution innovante de The Binding Site, partie de Thermo Fisher Scientific​
​Ce système combine l’analyseur EXENT et le test EXENT GAM* pour fournir une solution entièrement automatisée d'identification de l'isotype, quantification et suivi des protéines monoclonales tout au long du parcours de soins du patient.​
​Le système EXENT est une solution  conforme à la réglementation et facile à mettre en œuvre pour une utilisation courante en laboratoire.
Experience the EXENT® System
Visionnez cette courte vidéo (01:58) pour observer le système EXENT en action !
En quoi consiste le système EXENT?​
Le système EXENT repose sur l’intégration d’immunodosages, de spectrométrie de masse MALDI-ToF et d’un logiciel intuitif d’analyse des données pour mesurer les protéines monoclonales avec une sensibilité et une spécificité analytiques accrues. L’analyseur a été conçu pour répondre spécifiquement aux défis en termes de flux de travail et d’interprétation que les laboratoires de biologie médicale doivent relever.
L’analyseur EXENT comporte trois modules intégrés :​
Préparation
Isole automatiquement les immunoglobulines en utilisant des réactifs paramagnétiques spécifiques à l’isotype
Analyse
Analyse rapidement les échantillons par spectrométrie de masse MALDI-ToF avec la technologie cliquer-charger
Examen des données
Isole automatiquement les immunoglobulines en utilisant des réactifs paramagnétiques spécifiques à l’isotype
Analyse rapidement les échantillons par spectrométrie de masse MALDI-ToF avec la technologie cliquer-charger
Examine aisément& les résultats quantitatifs rendus grâce à une interface intuitive simple
Intégration pour la quantification
Analyseur Optilite™*
* L’analyseur Optilite™ ne fait pas partie de l’analyseur EXENT™
Échantillon de sérum primaire prêt pour la spectrométrie de masse
Lors de l’immunodosage, les immunoglobulines sont isolées automatiquement grâce à l’utilisation de réactifs paramagnétiques spécifiques à l’isotype
Comment le système EXENT prépare-t-il les échantillons ?
 Analyse rapide des échantillons par spectrométrie de masse MALDI-ToF avec la technologie cliquer-charger​
Des processus courants d’étalonnage et de contrôle intégrés sont associés au dosage automatisé des  échantillons pour éliminer le besoin de posséder une expertise en spectrométrie de masse
Comment le système EXENT analyse-t-il les échantillons ?
Examen aisé& des résultats rendus grâce à un logiciel intuitif d’analyse des données
La localisation automatisée des pics et la capacité à identifier spécifiquement les protéines monoclonales en fonction de leur masse moléculaire réduisent les facteurs de complexité et de subjectivité lors de l’examen des résultats​
Connectivité du système EXENT
Le système EXENT est doté d’une interface ASTM
Exent
  • Prescription
  • Rendu des résultats Optilite™
  • Prescription
Intergiciel
  • Rendu des résultats
  • Rendu des résultats
  • Rendu des résultats
  • Prescription
  • Rendu des résultats Optilite™
Intergiciel
  • Rendu des résultats
  • Prescription
Optilite
Prescription uniforme des tests patient
Prescription uniforme des tests patient
Transfert automatique des résultats du test Optilite vers l’analyseur EXENT
Transfert automatique des résultats du test Optilite vers l’analyseur EXENT
Téléversement automatique du rendu des résultats du test EXENT
Téléversement automatique du rendu des résultats du test EXENT
Immunodosages
Test EXENT GAM
L’analyseur EXENT associé au test EXENT GAM permet une évaluation sensible et spécifique des protéines M chez les patients atteints de gammapathies monoclonales.
CE 2797
La disponibilité des produits est soumise aux exigences réglementaires spécifiques à chaque pays. Contactez votre représentant local pour connaître la disponibilité dans votre pays.
Ce produit n’est pas commercialisé aux États-Unis ou en Chine. La disponibilité commerciale future ne peut pas être garantie.
EXENT et Optilite sont des marques déposées de The Binding Site Group Limited (Birmingham, Royaume-Uni) dans certains pays.
Le système EXENT™ comprend l’analyseur EXENT™ et le test des isotypes d’immunoglobulines (GAM) conçu pour cet analyseur.
* Le test EXENT GAM fait référence au test des isotypes d’immunoglobulines (GAM) sur l’analyseur EXENT™.
Contactez-nous ?
Vous avez des questions sur nos produits ou nos services ? Notre équipe est là pour y répondre.
Remplissez ce formulaire et nous vous répondrons