Criterios de diagnóstico de mieloma múltiple para profesionales de atención primaria
¿Cuáles son los síntomas a los que debemos prestar atención?
Introducción
¿Por qué es importante un diagnóstico a tiempo?
Más del 50 % de los pacientes con mieloma
Experimentan un retraso diagnóstico de más de 6 meses cuando son diagnosticados desde atención primaria1.
Más del 70 % de los pacientes
Experimentan síntomas y complicaciones adicionales como resultado del retraso diagnóstico2.
El diagnóstico temprano y el tratamiento del mieloma múltiple previenen las complicaciones que afectan a la calidad de vida del paciente. El diagnóstico y el inicio del tratamiento a tiempo mejoran significativamente la tasa de supervivencia de los pacientes a 5 años.
Los profesionales de atención primaria juegan un papel clave en el reconocimiento e identificación del mieloma múltiple en las etapas tempranas de la enfermedad.
Tasa de supervivencia a 5 años
84%
Diagnóstico en etapa más temprana
Tasa de supervivencia a 5 años 84 %
26%
Diagnóstico en etapa avanzada
Tasa de supervivencia a 5 años 26 %
Ponente
Destacado en este vídeo
Imagen del ponente del seminario web, el profesor Andrew Spencer
Profesor Andrew Spencer
Jefe de Hematología Maligna, Trasplante de Células Madre y Jefe de Investigación sobre el Mieloma en The Alfred Hospital, Australia
Aspectos clave para recordar
Reconocer las señales tempranas de alarma del mieloma múltiple
Los síntomas del mieloma múltiple son inespecíficos y pueden parecerse a los del proceso de envejecimiento o a los de afecciones más comunes en atención primaria, como diabetes, hipertensión y enfermedad cardíaca4.
Los pacientes acuden a atención primaria por dolor óseo, dolor de espalda, y malestar general.
Si los síntomas son inexplicables o persistentes, tenga en cuenta las señales tempranas de alarma de mieloma múltiple4.
¿Cuáles son las señales tempranas de alarma y los análisis de sangre recomendados?
Reconocer
señales de advertencia tempranas
Solicitar
análisis de sangre correctos
Derivar
al hematólogo
Eventos CRAB del mieloma múltiple
A medida que el mieloma múltiple progresa, se asocia a daños en los órganos afectados. Estos se conocen como eventos CRAB (por sus siglas en inglés) del mieloma múltiple e incluyen hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas.
Solicite las pruebas en sangre adecuadas para diagnosticar el mieloma múltiple.
Se recomiendan varias pruebas en sangre para diagnosticar el mieloma múltiple, como se destaca en la publicación del Dr. Joseph Mikhael, MD y Director médico de la Fundación Internacional del Mieloma4. Incluye, entre otros, las siguientes pruebas:
  • Hemograma completo: para comprobar si hay anemia y aumento de la velocidad de sedimentación globular (VSG).
  • Panel de bioquímica sérica: para determinar el aumento de calcio y de creatinina, y la disminución de albúmina.
  • Estudios de Proteínas en suero: para determinar la presencia de proteínas monoclonales (Proteína-M) mediante la electroforesis de proteínas en suero y los ensayos de Cadenas Ligeras Libres en suero (sFLC)
Gráfico que muestra los criterios CRAB positivos y el tiempo medio hasta el diagnóstico del mieloma múltiple.
Haga clic en la imagen para ampliarla
Adaptado de:
Seesaghur A et al. Clinical features and diagnosis of multiple myeloma: a population-based cohort study in primary care. BMJ Open 2021 3
Derivar a hematología
Cuando los síntomas del paciente y los hallazgos básicos del laboratorio son compatibles con un mieloma múltiple, los estudios de proteínas en suero ayudarán al diagnóstico definitivo4.
La tasa de supervivencia de pacientes con mieloma múltiple aumenta en más de una vez y media cuando el diagnóstico se realiza a través de la vía de derivación desde atención primaria, en lugar de la vía de urgencias5.
Como primer contacto en el diagnóstico temprano de mieloma múltiple, los médicos de atención primaria deben estar atentos a las señales de alarma. Solicitar la mejor combinación de pruebas para identificar de forma temprana el mieloma múltiple permite una vía de derivación más rápida a hematología.
Diagrama de flujo que muestra combinaciones de pruebas para descartar el mieloma múltiple de forma temprana.
Descargue la herramienta de referencia con las señales tempranas de alarma y las pruebas en sangre a solicitar
Si este contenido le ha sido de interés, también lo serán los siguientes:
Artículo
Comprensión del mieloma múltiple
Síntomas, manifestaciones y complicaciones
Perspectiva experta
Pautas de seguimiento del mieloma múltiple para la detección de recaídas
El Grupo de Trabajo Internacional sobre Mieloma (IMWG) elabora directrices para el seguimiento del mieloma múltiple y enfermedades relacionadas.
Póngase en contacto con nosotros
¿Preguntas sobre los temas tratados en esta página? Nuestro equipo está listo para responder.
Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted