Aproveche un analizador dedicado para ensayos de proteínas especiales
Aproveche un analizador dedicado para ensayos de proteínas especiales
Aumente la productividad y la eficiencia tanto del flujo de trabajo de química clínica como de proteínas especiales con el valor aportado por el analizador Optilite®
Un analizador de proteínas dedicado es complementario a un analizador de química clínica
Los laboratorios de diagnóstico clínico están sometidos a una presión cada vez mayor y se enfrentan a una gran variedad de desafíos. Desde el aumento de la carga de trabajo y de las tareas administrativas hasta los requisitos normativos, a la vez que se enfrentan a la escasez de personal cualificado.
Con la combinación de estos retos, los gerentes de laboratorio podrían decidir consolidar todos los procesos químicos e inmunoensayos en una única plataforma de química clínica. Aunque esto ofrece ventajas como la automatización de los pasos preanalíticos, la formación combinada y la maximización del espacio de laboratorio, el uso de un analizador de química clínica no siempre es la mejor opción para las pruebas de proteínas especiales.
Ventajas del uso de un analizador dedicado para ensayos de proteínas especiales
Las pruebas de proteínas especiales suelen tener requisitos de protocolo de ensayo más complejos, entre los que se incluyen:
  • Amplios rangos de medición
  • Diluciones múltiples
  • Detección automatizada de exceso de antígeno
  • Idoneidad para muestras de bajo volumen, como el LCR
Procesar estos ensayos en analizadores de química clínica conlleva pasos adicionales e intervenciones manuales que ocasionan:
  • Interrupción del flujo de trabajo automatizado
  • Necesidad de diluciones manuales fuera de línea
  • Ciclos de lavado adicionales para evitar el empañamiento de las cubetas
  • Mayor frecuencia de mantenimiento
  • Tiempos de respuesta más largos para los ensayos de química clínica a la espera de que finalicen los protocolos más largos
Descargar el caso práctico de Hennepin
En este caso práctico, el Hennepin County Medical Center midió los beneficios de trasladar las pruebas de proteínas especiales del sistema de química clínica a un analizador Optilite.
La realización de diagnósticos de proteínas especiales en un analizador de proteínas dedicado da como resultado:
El flujo de trabajo optimizado ofrece tiempos de respuesta óptimos tanto para las pruebas de proteínas especiales como para las pruebas de química clínica
Rentabilidad gracias a pasos de dilución optimizados, estabilidad de reactivos y embalaje
Tiempo mínimo de manipulación, intervención del usuario y formación, reduciendo la carga de trabajo del personal
Mayor rendimiento gracias a los protocolos optimizados, la programación inteligente de muestras y el acceso continuo
Instrumento independiente que requiere un espacio de laboratorio limitado (<0,7 m2)
Capacidad para ofrecer un menú completo en pruebas de proteínas especiales
¿Por qué elegir Optilite como analizador de proteínas especiales?
Debido a la naturaleza de los ensayos de proteínas especiales y a los protocolos específicos que requieren, lo óptimo es realizar estos ensayos en una plataforma dedicada. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son las ventajas de implementar un analizador de proteínas independiente?
Aumento de la productividad
Eliminar la necesidad de diluciones manuales fuera de línea conduce a tiempos de respuesta más cortos y, como consecuencia, a un mayor rendimiento. Dependiendo del ensayo y de la concentración de las muestras, el tiempo de respuesta se puede mejorar hasta en un 82 %.1,2 Evitar la necesidad de lavados especiales y minimizar el impacto del empañamiento de las cubetas evitará cualquier tiempo de inactividad innecesario del sistema de química clínica de rutina.1
Mejora de la eficiencia del flujo de trabajo
Los beneficios de no requerir diluciones fuera de línea son evidentes y contribuyen a un flujo de trabajo más eficiente y automatizado para los ensayos de proteínas especiales. Otra ventaja importante reside en los protocolos optimizados, donde los rangos de medición más amplios y los pasos de dilución optimizados reducen el número de pruebas por resultado y permiten ahorrar en costes de reactivos.1,2
Calidad y amplitud de su servicio de pruebas de proteínas
Disponer de un analizador de proteínas dedicado permite ejecutar un panel más amplio de ensayos en su laboratorio, reduciendo la necesidad, el tiempo y el coste asociados al hecho de mandar fuera determinadas pruebas.
Los protocolos optimizados permiten una detección del exceso de antígeno más automatizada, aumentando la confianza de obtener un resultado correcto a la primera.
El amplio menú ofrecido por un socio especializado significa que el embalaje y la estabilidad del vial abierto se han desarrollado para adaptarse a los volúmenes y a la frecuencia de las pruebas de estos ensayos de proteínas especiales.
Todos estos beneficios se pueden conseguir con el analizador Optilite y su menú de ensayos optimizado y de alta calidad
Leer el caso práctico de Omosule
Testimonios de clientes
Obtenga más información sobre el valor que el analizador Optilite ha aportado a estos clientes en los siguientes vídeos:
Hospital Sint Antonius, Países Bajos
Escuche por qué el Sr. Hans De Graaf considera que Binding Site es el líder del mercado en el ámbito del diagnóstico de proteínas especiales.
Sonic Healthcare, Bélgica
Escuche a la Dra. Astrid Coppens explicar el valor que el analizador Optilite ha aportado a su laboratorio de gran volumen.
Istituto Diagnostico Varelli, Italia
Descubra las ventajas de trabajar con el analizador Optilite y cómo el Dr. Marco Varelli valora el apoyo y la colaboración de Binding Site.
Qué dicen nuestros clientes
Con más de 1700 instrumentos instalados en todo el mundo, muchos clientes disfrutan ya de la gran variedad de ventajas que conlleva el analizador Optilite
Póngase en contacto con nosotros si está interesado en discutir los beneficios del flujo de trabajo para su laboratorio
Experiencia técnica y científica
Nuestra experiencia técnica y científica abarca desde la investigación y el desarrollo hasta la producción.
Un 98 %
de los encuestados da la puntuación máxima a la capacidad de respuesta del servicio³
99 %
de los encuestados da la puntuación máxima en cuanto al nivel de asistencia³
97 %
calificación de calidad de las pruebas del usuario final⁴
Descubra todo lo que necesita saber sobre el analizador Optilite
Totalmente optimizado para el análisis de proteínas especiales simplificado y de alta calidad.
Póngase en contacto con nosotros
¿Preguntas sobre los temas tratados en esta página? Nuestro equipo está listo para responder.
Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted
Optilite es una marca registrada de The Binding Site Group Ltd (Birmingham, Reino Unido) en ciertos países.
Otras marcas o nombres de productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Referencias
  1. Saenger et al. Improvement in Workflow and Efficiency for Measurement of Special Proteins Using the Optilite® Standalone Automated Analyzer. Realizado en Hennepin County Medical Center, Minneapolis, EE. UU. Presentado en la Reunión científica anual de la AACC de 2021& Clinical Lab Expo, del 26 al 30 de septiembre de 2021 en Atlanta, Georgia
  2. Omosule et al. Method Comparison and Workflow Differences Using the Same Free Light Chain Assay on 2 Analyzer Platforms, The Journal of Applied Laboratory Medicine, 2023.
  3. Basado en los comentarios de los usuarios finales después de las reparaciones de servicio y las visitas de aplicaciones entre octubre de 2022 y septiembre de 2023
  4. Basado en los comentarios de 20 usuarios finales tras la formación impartida entre abril y junio de 2023