Simplifiez vos tests de diagnostic neurologique avec le test Freelite Mx™ Kappa
La solution du flux de travail optimisée pour évaluer la synthèse d’immunoglobulines intrathécales
Évaluer la synthèse d’immunoglobulines intrathécales avec le test Freelite Mx Kappa
La synthèse intrathécale d’immunoglobulines a été observée dans divers troubles neurologiques, tels que la sclérose en plaques1.
L’approche traditionnelle pour l’évaluation de la synthèse d’immunoglobulines intrathécales est la détection de bandes d’IgG oligoclonales (BOC) restreintes au LCS2.
La recherche de BOC est une technique spécialisée à base de gel qui nécessite des opérateurs hautement qualifiés pour l’interpréter.
Même lorsque des professionnels expérimentés interprètent les résultats, une variabilité parmi les laboratoires et les observateurs peut être observée3.
« […] l’un des avantages évidents de la CLLκ est la détermination fiable et indépendante de l’évaluateur, qui devrait surmonter les difficultés techniques et permettre une utilisation généralisée. »
Hegen, Multiple Sclerosis 20224
Le test Freelite Mx Kappa permet de mesurer la concentration en chaînes légères libres (CLL) kappa dans le LCS à l’aide de l’analyseur automatisé Optilite®.
La mesure des CLL kappa dans le LCS est reconnue comme interchangeable avec les BOC lorsqu’elle est utilisée comme aide au diagnostic de la sclérose en plaques5.
Le processus de laboratoire pour évaluer la synthèse intrathécale des immunoglobulines peut être simplifié en utilisant les tests Freelite Mx effectués sur l’analyseur Optilite
Graphique illustrant les avantages du flux de travail liés à l'utilisation des tests Freelite Mx sur l'analyseur Optilite
Transformez vos tests diagnostiques avec l’analyseur Optilite
Image of the Optilite analyser
Indépendant de l’opérateur
Quantitatifs
Entièrement automatisé
Télécharger cette brochure analytique
Découvrez comment simplifier vos tests de diagnostic neurologique avec le test Freelite Mx Kappa sur l’analyseur Optilite
Le test Freelite Kappa Mx™ est utilisé pour calculer l’index Kappa
La synthèse intrathécale des immunoglobulines est une caractéristique de la sclérose en plaques2.  Une concentration élevée en chaînes légères libres (CLL) kappa dans le LCS indique une synthèse intrathécale d’immunoglobulines3.
Une barrière hémato-encéphalique altérée peut également entraîner l’apparition des CLL kappa dans le LCS. L’origine des CLL Kappa du LCS doit donc être identifiée4. Les calculs impliquant les quotients CLL Kappa LCS/sérum et albumine LCS/sérum, tels que l’index Kappa, permettent de déterminer si les CLL Kappa ont été synthétisées par voie intrathécale ou si elles sont dérivées du sérum3
Lorsque l’albumine du LCS est également élevée, il est peu probable que l’augmentation des CLL kappa dans le LCS soit due à une synthèse intrathécale, car une augmentation de l’albumine du LCS indique une barrière hémato-encéphalique altérée3.
Il existe une bonne concordance globale entre les résultats de l’index Kappa et le taux absolu des CLL Kappa du LCS. Cependant, l’index Kappa semble supérieur lors de production intrathécale faible ou modeste des CLL Kappa3.
Capture d'écran de la carte vidéo pour l'interview du Dr Ferraro
Votre laboratoire est-il prêt?
Écoutez le point de vue d’une neurologue
Capture d'écran de la brochure clinique de l'indice Kappa
Téléchargez la brochure clinique
En savoir plus sur la performance diagnostique de l’index Kappa pour faciliter le diagnostic de la sclérose en plaques
Découvrez la solution complète pour l’analyse du LCS sur l’analyseur de protéines spécifiques Optilite
  • Une gamme de tests qui peut aider à caractériser la synthèse intrathécale d’immunoglobulines, le dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique et à poser le diagnostic d’infection et d’inflammation du système nerveux central.
  • Générer des résultats pour calculer les ratios LCS/sérum, en utilisant des tests conçus pour mesurer à la fois les échantillons de LCS et les échantillons de sérum à l’aide d’un seul instrument.
Découvrez la gamme complète de tests sur l’analyseur Optilite
Contenu associé
Progrès réalisés en matière de critères diagnostiques de la sclérose en plaques
Avis d’experts
Progrès réalisés en matière de critères diagnostiques de la sclérose en plaques
En savoir plus sur l’utilité des CLL Kappa et de l’index Kappa du LCS dans le diagnostic de la sclérose en plaques.
Logiciel LabLink xL™
Logiciel
Logiciel LabLink xL™
La solution de CIQ entre pairs dédiée aux contrôles Binding Site réalisés sur le système Optilite®. Une meilleure révision en temps réel des contrôles, qui permet au laboratoire de surveiller la précision et l’exactitude de ses valeurs moyennes au sein d’un groupe de pairs utilisant le même système et le même lot du même coffret de test.
Références
  1. Carta S, et al. Oligoclonal bands: clinical utility and interpretation cues. Crit Rev Clin Lab Sci 2022; 1-14
  2. Thompson AJ, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018; 17:162-173
  3. Hegen H, et al. Cerebrospinal fluid kappa free light chains for the diagnosis of multiple sclerosis: A consensus statement. Mult Scler 2022; 29:182-195
  4. Hegen H, et al. Cerebrospinal fluid kappa free light chains for the diagnosis of multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Mult Scler 2022; 29:169-181
  5. ECTRIMS. McDonald Diagnostic Criteria. 2024  [02/2025]; Available from: https://ectrims.eu/mcdonald-diagnostic-criteria.
Contactez-nous ?
Vous avez des questions sur nos produits ou nos services ? Notre équipe est là pour y répondre.
Remplissez ce formulaire et nous vous répondrons