Search
精度が99%を超え、ロングリードが可能なサンガーシーケンシングは、ゴールドスタンダードのシーケンシング技術です。さらに、キャピラリー電気泳動(CE)によるフラグメント解析では、DNAサイジング、相対定量、ジェノタイピングに関する情報が得られます。当社のシンプルなワークフローにより、サンガーシーケンシングおよびフラグメント解析は、サンプルから結果取得までを1日以内に終えることができ、SARS-CoV-2(COVID-19を引き起こすコロナウイルス)の研究を迅速かつコスト効率の高いものにすることができます。
サンガーシーケンシングは、単一遺伝子のシーケンシング、遺伝子変異の確認、反復配列の検出、コピー数多型、および一塩基変異の検出のゴールドスタンダードです。サンガーシーケンシングは以下の用途に最適です。
| ![]() |
NGS技術はスループット性能が高いため、研究ラボでは一般的ですが、サンガーシーケンシングは研究ニーズに適したコスト効率の高いソリューションを提供します。 高価な装置を必要とせず、一部のNGS技術では高いゲノムカバレッジを得られない低力価のウイルスサンプルでも高品質のデータを生成できます。
SARS-CoV-2を理解し、将来の治療オプションを迅速に特定し、可能性のあるワクチンターゲットを開発するために、当社のサンガーシーケンシングおよびフラグメント解析研究ソリューションの包括的なポートフォリオは、お客様の研究を前進させるためのお手伝いをさせていただきます。
大量のサンプルを迅速かつ正確に処理する必要がある大流行の状況では、サンガーシーケンシングとフラグメント解析は、迅速に結果を得るのに非常に役立ちます。
SARS-CoV-2の発生当初、いくつかの研究室でサンガーシーケンシングを使用し、原因病原体がSARS-CoV-2であることが確認されました1-4。さらに、これらのゲノムを解析し、他の既知のコロナウイルスと比較することにより、このウイルスは中間動物宿主と思われるコウモリから進化した病原体保有動物に由来する可能性が高いことが明らかになりました5,6.
| RT-PCR/qPCRの結果確認 | 複数のターゲットを迅速にテストできます |
|---|---|
| サンガーシーケンシングは、RT-PCR/qPCR の結果を確認し、SARS-CoV-2を他の呼吸器病原体と確実に識別するために使用されています。簡易ワークフローでは、PCR産物を精製し、シーケンシングプライマーをターゲット領域内の既知の配列に結合させることで、キャピラリー電気泳動(CE)を用いたシーケンスに展開することができます1,3。 | マルチプレックスqPCRソリューションは、少数の病原体を検査します。その比較的少ない容量により、多数のターゲットや病原体を検出する必要がある場合にスループットが制限されることがあります。CEによるフラグメント解析は、単一のサンプルで異なる症候群に関連する複数の病原体を検査するのに使用することができます9。例えば、呼吸器マルチプレックスパネルは、ウイルス性および細菌性の病原体を検出し、感染の原因となる一般的な病原体をRule in/out(確定/除外)するのに役立ちます。 |
フラグメント解析ベースのターゲットマルチプレックスソリューションを用いたSARS-CoV-2ウイルス配列の検出のための簡単な方法については、こちらをご覧ください:
低コストのサンガーシーケンシングは、NGSで既に配列決定されている遺伝子を含む特定の遺伝子の配列を確認するためのゴールドスタンダードのシーケンシング法と考えられています。以下の用途に使用できます:
効果的な危機対応には、ウイルスの種類とサブタイプを理解することが不可欠です。また、サーベイランスは、ウイルスの種間伝播およびその空間的広がりを、進化的な時間とヒトと野生生物の接点で理解するうえでも重要な役割を果たします。 モニタリングは、無症候性サンプルなど、症状の程度の異なるサンプルから得られたさまざまなバリアントの存在を検出するのに役立ちます。
廃水中のSARS-CoV-2の同定は、ウイルスの拡散に関するほぼリアルタイムの情報を提供し、ウイルスの拡散を監視するための重要なアプローチとなる可能性があります18,19。この方法は廃水ベースの疫学(WBE)として知られており、一般的に感染性疾患の集団発生の早期警戒システムとして機能する可能性があり、近い将来、SARS-CoV-2感染の第2波の予測に役立つ可能性があります。 世界中の複数の研究者がRT-PCRやqPCRによるウイルス同定後、サンガーシーケンシングを用いて、廃水中のSARS-CoV-2の同定を確認しています20-22。
詳細はこちら:廃水中のSARS-CoV-2:潜在的な早期警戒メソッド
研究では、咽頭微生物叢(PM)がさまざまな呼吸器ウイルス感染の感受性に影響を与える可能性があることが示唆されており23,24、SARS-CoV-2の疫学を理解する上で重要な可能性があります。 CEによるフラグメント解析は、さまざまな疾患表現型に関連する微生物のシグネチャを特定するのに使用できます25。これは、細菌の6S-23S rRNA Interspace(IS)領域の増幅に依存しており、細菌種によって長さおよび頻度が異なるPCRフラグメントを生成します。各PCRフラグメントは、分離して遺伝子解析装置で検出することができます。結果として得られたフラグメントパターンは、キュレーションされたデータベースと比較され、サンプルに存在する種が特定されます25。
SARS-CoV-2の安全で特異的な抗ウイルス治療法やワクチンの開発が急務とされています。ワクチンは、迅速かつ効果的に反応するように免疫系を訓練することで、感染リスクを低減する長期的なソリューションを提供します。そのため、ワクチンのアプローチを選択し、免疫応答を引き起こす可能性のある病原体および抗原候補を特定するための基礎的なラボ研究から始めることが重要です。
シンプルで迅速、コスト効率の高いサンガーシーケンシングワークフローは、ワクチン開発ワークフローのさまざまなステップに最適です:
ワクチン研究は、多くの場合、主要なリポジトリや研究者仲間から得た培養ヒト細胞を用いて行われます。実験で使用された細胞は、推定20~15%の確率で、誤認あるいは別の細胞株とクロスコンタミネーションしています。現在、主要なリポジトリでは細胞株の同一性を認証していますが、多くの研究者は、CEによるショートタンデムリピート(STR)ジェノタイピングなどの標準的なジェノタイピング技術を使用して細胞株の同一性をテストし、認証することをすべての研究者に求めています。
当社は、細胞株同一性を認証するための製品を提供しています:
「サンガーシーケンシングは、他の新しいプラットフォームではできないことを実現できます。特に、プラットフォーム全体の上位の一部ではキャプチャできない可能性のある伝染性ウイルス遺伝子からマイナーアレル頻度のハプロタイプを調べたい場合に適しています。」
Dr. Lillian Seu
Center for Infectious Disease Control, Zambia
「サンガーシーケンシングの高い精度および感度は、点変異の確認、クローニングされたDNAの位置の決定、短い内部ギャップのシーケンシング、またはゲノム末端での欠損データの確認において、何物にも代えがたいものとなっています。」
Dr. Iryna Goraichuk
USDA-ARS Exotic and Emerging Avian Viral Unit
当社の簡単で迅速なサンガーシーケンシングワークフローは、サンプルから結果取得までを1日以内に終えることができます。PCR増幅からデータ解析まで、当社が推奨するワークフローの多くのステップをサポートする製品を提供しています。
当社は、簡単なサンプル調製からピーク解析まで、フラグメント解析ワークフローの各ステップを簡素化する幅広い製品およびサービスを提供しています。
サンガー法シーケンシングおよびフラグメント解析プロトコルは、以下の文献に引用されています:
Seq It Outでは、皆様の日常的なサンガーシーケンシングおよびフラグメント解析の疑問にお答えします。
シーケンシングの歴史および研究ニーズに合ったプラットフォームの選び方について学べます。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.