Search
Vous pouvez choisir parmi de nombreux modèles et configurations. Nous avons simplifié la recherche du système le mieux adapté à vos besoins grâce à une sélection parmi les cinq catégories ci-dessous, qui lancera un guide de sélection interactif.
Les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific Barnstead répondent à vos applications tant quotidiennes que critiques, de l’électro-déminéralisation (EDI) à l’osmose inverse et à la distillation. En fonction de vos besoins, nous avons des systèmes qui produisent de l’eau de type 2 et de type 3 pour les applications générales de laboratoire, de l’eau de type 1 pour les applications analytiques et les sciences de la vie ou bien une combinaison de capacités de type d’eau. Parcourez les systèmes ci-dessous en fonction du type d’eau qui correspond le mieux à vos besoins et consultez notre outil de sélection de modèles pour plus d’informations détaillées sur chaque modèle.
Selon la configuration, votre système peut nécessiter certains accessoires et composants en option. Veillez à bien noter ces accessoires lors de la demande de devis (les accessoires requis et optionnels sont répertoriés avec chaque système dans le guide de sélection).
![]() Type 1 - Systèmes d’eau ultra-pure | ![]() Type 2 - Systèmes d’eau pure | ![]() Type 3 - Systèmes d’eau à osmose inverse | ![]() Systèmes de distillation de l’eau | Systèmes à cartouches |
| Applications typiques et domaines d’intérêt | ||||
Analytique HPLC Chromatographie en phase gazeuse Chromatographie d’échange d’ions Spectroscopie ICP Spectroscopie de masse Absorption atomique Carbone organique total Sciences de la vie Génomique Protéomique Immunologie Pharmacologie Culture cellulaire et tissulaire Recherche pharmaceutique Biologie moléculaire Microbiologie | Applications générales de laboratoire Autoclave Humidification Lavage / rinçage de la verrerie Matériel de laboratoire classique Systèmes de production d’eau pour alimenter un système Type 1 Préparation de milieux de culture Préparation de tampons Préparation de réactifs chimiques et biochimiques | Applications générales de laboratoire Autoclave Humidification Lavage / rinçage de la verrerie Matériel de laboratoire classique (bains-marie, incubateurs, etc.) | Sciences de la vie Microbiologie Culture cellulaire et tissulaire Applications générales de laboratoire Autoclave Humidification Lavage / rinçage de la verrerie Matériel de laboratoire classique Systèmes de production d’eau pour alimenter un système Type 1 | Applications générales de laboratoire Autoclave Humidification Lavage / rinçage de la verrerie Matériel de laboratoire classique (bains-marie, incubateurs, etc.) |
| Description | ||||
| L’eau ultra-pure de type 1 correspond à la plus haute pureté de l’eau et peut être exempte d’apyrogènes, de nucléases, de bactéries et de particules. | L’eau de type 2 est produite par des procédés d’osmose inverse, de déionisation et de distillation. Ce type d’eau constitue une excellente source d’eau d’alimentation pour les systèmes d’eau de type 1. | Le type 3 fait souvent référence à l’utilisation d’osmose inverse pour purifier l’eau. L’eau de type 3 est couramment utilisée pour fournir de l’eau purifiée pour les bains-marie, les lave-vaisselle, les autoclaves et l’eau d’alimentation afin d’obtenir de l’eau pure et ultra-pure. | Un système de distillation d’eau de laboratoire représente l’une des formes de purification de l’eau la plus complète. Aucun consommable nécessaire. | Les systèmes à cartouches sont des composants essentiels de tout système d’eau pure et sont faciles d’utilisation et d’entretien. |
| Débits | ||||
| De 1 l/min à 2 l/min maximum | De 0,6 l/min à 40 l/h maximum Selon le modèle | De 7 l/h à 40 l/h maximum Selon le modèle | De 1 l/h à 38 l/h Selon le modèle | De 0,63 l/min à 4 l/min maximum |
| Capacité | ||||
De 15 l/jour à 200 l/jour maximum Selon le modèle | De 30 L à 100 L Selon le modèle | Capacité de stockage de 30 à 100 L Selon le modèle | Capacité de stockage de 6 à 38 L Selon le modèle | De 1 à 30 l/jour en fonction de l’eau d’alimentation |
| Eau d’alimentation | ||||
| Prétraitée ou eau du robinet | Eau du robinet | Eau du robinet | Eau du robinet Options prétraitées pour Megapure | Prétraitée ou eau du robinet |
| Surveillance | ||||
Résistivité / conductivité Carbone organique total | Résistivité/conductivité du système et du perméat RO | Conductivité RO et de l’eau d’alimentation | Résistivité / conductivité | |
| Modèles | ||||
GenPure MicroPure E-Pure Smart2Pure LabTower EDI Smart2Pure LabTower EDI | Pacific TII LabTower TII Distillateurs en verre Mega-Pure Distillateurs traditionnels | Pacific RO LabTower RO | Distillateurs traditionnels Distillateurs Mega-Pure | B-Pure Déminéralisateur Bantam Cartouches avec raccord pour tuyau souple Demi-filtre B-Pure |