优化您的基因组编辑实验并分析实验结果的基本工具
无论您使用哪种基因组编辑策略,仔细监测编辑过程会帮助您得到稳定可靠的实验结果。在您使用更昂贵的资源前,首先准确进行细胞计数和存活率检测。根据您的生物模型选择检测工具来优化编辑步骤。然后分析新细胞表型的靶向效应和脱靶效应。请查看以下范例并跟随链接获取更多信息。
推荐产品
GeneArt® 基因组切割检测试剂盒
一种简单、可靠且快速的定量分析基因组切割的方法,适用于在指定位点确定核酸酶切割效率。
订购试剂盒
GeneArt® 基因组切割选择试剂盒
一种通过荧光读数和膜蛋白表达富集功能在培养细胞中筛选核酸酶切割功能的快速方法。
订购试剂盒
不确定使用哪种试剂盒? 通过以下对照,帮助你选择合适产品。
GeneArt® 基因组切割检测 GeneArt® 基因组切割选择
需要裂解 快速、活体检测
可量化结果 可见指示
阳性结果不表明编辑工具是否有效 证实编辑工具有效
无富集能力 允许克隆富集
使用 CRISPR gRNA 设计时需要协助?
我们新的 CRISPR 搜索 & 设计工具允许您搜索我们预先设计的 >600,000 种 CRISPR gRNA 数据库(人类和小鼠基因),或者使用我们的专利算法为 de novo gRNA 设计分析感兴趣的序列。 对于每个 CRISPR 序列,根据可能的非靶标情况,将提供推荐多达25 个 gRNA 序列/基因。
现在开始设计
其他验证技术
资源
细胞工程与
基因组编辑网络讲座
注册我们最新的直播网络讲座或者在您闲暇时观看我们录制的网络讲座来进一步拓展您的知识。
基因组编辑出版物
通过最新的基因组编辑出版物为您的实验获取深度资讯并深入查找技术信息。
文件