Substances réglementées
Réduction des retards d’analyse pour les preuves liées aux drogues
Les substances réglementées présentent aux forces chargées de l’application de la loi et aux professionnels de la justice pénale de grandes quantités de preuves liées aux drogues, entraînant ainsi des retards dans le laboratoire. Les nouvelles drogues de confection synthétiques complexes exigent de nouvelles techniques analytiques et des délais d’exécution plus courts, ainsi qu’une capacité à distinguer leur identité exacte parmi plusieurs drogues. Avec les outils Thermo Fisher Scientific, profitez de la fiabilité et de la rapidité de la puissance d’analyse à toutes les étapes de l’identification des stupéfiants, y compris pour l’utilisation sur le terrain, au point d’utilisation et au laboratoire.
Produits d’identification de substances réglementées à la une
Catégories SWGDRUG des techniques analytiques
L’analyse des substances réglementées dans les laboratoires médico-légaux comprend généralement une grande variété de méthodes allant des épreuves de présomption à l’analyse de confirmation. Thermo Scientific propose des solutions extrêmement sensibles pour vous aider à effectuer vos analyses médico-légales en laboratoire, du screening rapide à des résultats de confirmation précis et de haute qualité.
Les directives SWGDRUG actuelles (   Version 7.0, 14 août 2014) indiquent que “Lors de l’utilisation d’un test de catégorie A, au moins une autre catégorie A, B ou C doit être utilisée. Lorsque la catégorie A n’est pas utilisée, au moins trois techniques validées doivent être utilisées ─ avec au moins 2 techniques sur 3 issues de la catégorie B.” Thermo Scientific fournit nombre de ces outils analytiques.
Nos systèmes sont conçus pour vous aider à éliminer les retards d’analyse des échantillons sans risquer de compromettre la qualité et votre intégrité ─ tout en vous permettant de garder une longueur d’avance sur toute nouvelle substance de drogue synthétique.
Catégorie A Catégorie B Catégorie C
Structure Sélectivité Présomption
Flux de travaux relatifs aux substances réglementées
Nos solutions sont conçues pour s’intégrer à vos opérations existantes, que vous ayez besoin d’optimiser le débit ou la sensibilité, ou de construire votre laboratoire du futur - des composants aux options de flux de travaux complètes.
Épreuve de présomption portable
Offrant la précision et la fiabilité d’un laboratoire d’analyse de stupéfiants aux représentants chargés de l’application de la loi sur le terrain, où qu’ils soient. Les stupéfiants, les stimulants, les dépresseurs, les hallucinogènes et les antalgiques sont facilement identifiés grâce à la spectroscopie Raman, une technique éprouvée en laboratoire. 
Analyseur de stupéfiants portatif TruNarc™
  • Test unique, applicable à plusieurs stupéfiants
  • Facile à utiliser ; ne nécessite aucune interprétation de la part des utilisateurs
  • Vastes capacités d’analyse, avec notamment : DOA fondamentaux, substances frelatantes courantes, précurseurs et menaces synthétiques émergentes
  • Échantillonnage non destructif, sans contact
  • Stockage de données et création de rapports automatisés
Les services de police de Fort Wayne ont déployé l’analyseur Thermo Scientific TruNarc pour profiter d’une capacité jusque-là inédite d’identification des stupéfiants. Selon Jonathan Bowers, brigadier de police à Fort Wayne, TruNarc a changé la donne et renseigne rapidement les officiers sur “les marchandises expédiées, vendues, achetées et saisies, ainsi que sur les addictions des personnes impliquées.”
Ressources supplémentaires
Analyse structurelle et de confirmation
Nicolet iS 50
GCMS
GC Orbitrap
QE Focus
Méthodes d’analyse FTIR, Raman Chrom. en phase gazeuse, spec. de masse Chrom. en phase gazeuse, spec. de masse Spec. de masse
Catégories SWGDRUG A : Structure A : Structure
B : Sélectivité
A : Structure
B : Sélectivité
B : Sélectivité
Profil inconnu et dépistage rétrospectif
Préparation des échantillons Minimal Modéré Niveau modéré Minimal
Débit d’échantillons Faible à moyen Faible à moyen Moyen à élevé
Coût $ $$ $$$ $$$
Accessoires à injection directe ATR iTX, GC-IR DEP / DIP DART
Analyse de quantification et de confirmation
Instruments pour tests de quantification et de confirmation
  Nicolet iS 50 Spectrométrie de masse à triple quadrupôle Spectrométrie de masse Q Exactive Focus
Quantification
Profil inconnu et dépistage rétrospectif
Hook up to GC
Hook up to LC
Hook up to MS
Logiciel pour tests de quantification et de confirmation
  Logiciel CDS Chromeleon Logiciel TraceFinder
Bibliothèque spectrale NIST
Bibliothèque spectrale SWGDRUG
Bibliothèque spectrale mzCloud
Vidéos à la une
Apprenez à traiter et à créer rapidement et facilement des rapports sur les données UV et MS grâce en une seule application.
Ressources supplémentaires
Épreuve de présomption portable
Offrant la précision et la fiabilité d’un laboratoire d’analyse de stupéfiants aux représentants chargés de l’application de la loi sur le terrain, où qu’ils soient. Les stupéfiants, les stimulants, les dépresseurs, les hallucinogènes et les antalgiques sont facilement identifiés grâce à la spectroscopie Raman, une technique éprouvée en laboratoire. 
Analyseur de stupéfiants portatif TruNarc™
  • Test unique, applicable à plusieurs stupéfiants
  • Facile à utiliser ; ne nécessite aucune interprétation de la part des utilisateurs
  • Vastes capacités d’analyse, avec notamment : DOA fondamentaux, substances frelatantes courantes, précurseurs et menaces synthétiques émergentes
  • Échantillonnage non destructif, sans contact
  • Stockage de données et création de rapports automatisés
Les services de police de Fort Wayne ont déployé l’analyseur Thermo Scientific TruNarc pour profiter d’une capacité jusque-là inédite d’identification des stupéfiants. Selon Jonathan Bowers, brigadier de police à Fort Wayne, TruNarc a changé la donne et renseigne rapidement les officiers sur “les marchandises expédiées, vendues, achetées et saisies, ainsi que sur les addictions des personnes impliquées.”
Ressources supplémentaires
Analyse structurelle et de confirmation
Nicolet iS 50
GCMS
GC Orbitrap
QE Focus
Méthodes d’analyse FTIR, Raman Chrom. en phase gazeuse, spec. de masse Chrom. en phase gazeuse, spec. de masse Spec. de masse
Catégories SWGDRUG A : Structure A : Structure
B : Sélectivité
A : Structure
B : Sélectivité
B : Sélectivité
Profil inconnu et dépistage rétrospectif
Préparation des échantillons Minimal Modéré Niveau modéré Minimal
Débit d’échantillons Faible à moyen Faible à moyen Moyen à élevé
Coût $ $$ $$$ $$$
Accessoires à injection directe ATR iTX, GC-IR DEP / DIP DART
Analyse de quantification et de confirmation
Instruments pour tests de quantification et de confirmation
  Nicolet iS 50 Spectrométrie de masse à triple quadrupôle Spectrométrie de masse Q Exactive Focus
Quantification
Profil inconnu et dépistage rétrospectif
Hook up to GC
Hook up to LC
Hook up to MS
Logiciel pour tests de quantification et de confirmation
  Logiciel CDS Chromeleon Logiciel TraceFinder
Bibliothèque spectrale NIST
Bibliothèque spectrale SWGDRUG
Bibliothèque spectrale mzCloud
Vidéos à la une
Apprenez à traiter et à créer rapidement et facilement des rapports sur les données UV et MS grâce en une seule application.
Ressources supplémentaires
Vidéos à la une
La combinaison de notre interface GC-IR avec nos spectromètres Thermo Scientific Nicolet infrarouges à transformée de Fourier (FTIR) fournit une approche haute performance et facile à utiliser pour la séparation et l’identification. Le résultat est un outil efficace pour l’analyse d’échantillons organiques à plusieurs composants. Ajoutez la fonction de séparation par GC et obtenez une meilleure sensibilité.
Découvrez comment le Dr Giampietro Frison du laboratoire d’hygiène environnementale et de toxicologie médico-légale (LIATF) répond à un nombre croissant de personnels de police utilisant nos systèmes GC-MS et HRAM LC-MS.
Assistance
  • Unity Lab Services :  Accédez à notre équipe d’experts du service d’assistance à la clientèle, aux informations sur les contrats de maintenance, aux pièces et consommables et à d’autres services sur les instruments.