プロセスラマン分光法の詳細をご覧ください
MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、バイオ医薬品や産業界の多様なアプリケーションで、正確かつ信頼性の高いデータを提供するよう設計されています。 
バッテリーのリサイクル
ラマン分光法を利用したリチウムイオン電池リサイクルプロセスの制御
ラマン分光法は、さまざまな材料において、リサイクルプロセスのモニタリングと最適化を可能にします。オンライン分析により数秒で迅速な結果が得られるラマン分光法は、歩留まりを最適化し、リチウム、マンガン、コバルトなどの重要な電池元素の湿式製錬変換をリアルタイムで制御します。
炭素回収
炭素回収アプリケーションに適したプロセスラマン分光法
プロセスラマン分光法は、炭素回収への応用で近年注目されている強力な分析テクノロジーです。ラマン分光法は、分子種の定性と定量を可能で、炭素回収プロセスのモニタリングと最適化に役立つ貴重なツールです。
工業用発酵
培養肉の生産効率と品質を最大化
プロセスラマン分光法は、培養肉生産における重要なパラメーターをモニタリングし、効率を高め、製品品質を向上させるリアルタイムのプロセス管理を実現します。Thermo Scientific™ MarqMetrix™オールインワンプロセスラマン分析装置のプロセス分析技術(PAT)は、培養肉バイオリアクター内のグルコースおよび乳酸濃度をモニタリングする機能を備えており、さまざまなバイオプロセスや異なる機器間でのグルコースおよび乳酸評価のケモメトリックモデルの移行性も実証しています。
オイル・ガス
エネルギー関連業界におけるプロセスラマン分光法
Thermo Scientific MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、堅牢なプロセス分析用システムであり、装置ごとに同一かつ再現性のある結果が生成されます。また、共通のケモメトリックモデルを複数のシステムに適用することで、一貫性のある結果が得られます。また、二酸化炭素濃度、一酸化炭素濃度、酸素濃度、硫化水素比を特定するための追加モデルを作成することもできます。
プロセスラマン分光法による認証と品質保証(QA)のためのNGLフィールド分析の実現
オイルおよびガス業界では、製品の品質を評価するために、ガスクロマトグラフィーなどの分析機器に依存しています。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、堅牢性が高く、分析を高速化し、液体やガスなどさまざまなサンプルを柔軟に測定することが可能です。このプロセスラマンアナライザーを導入することで、ASTM規格で必要とされる装置の消耗やメンテナンスから解放されます。
ポリマー
ラマン分光法によるポリマー材料の特性測定
デラウェア州ウィルミントンに本拠を置く化学会社Chemoursは、ポリマー、顔料、冷却液に関連する難題を解決するための材料を製造しています。MarqMetrix All-In-Oneプロセスラマンアナライザーは、迅速かつ一貫性のある正確なラマン分光法により、Chemoursの目標達成をサポートしています。 
その他のリソース