All-In-One Process Raman 솔루션 
Thermo Scientific MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer는 인라인, 앳라인 또는 온라인 공정 모니터링을 위한 정확한 실시간 스펙트럼 결과를 제공합니다. MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer는  다양한 응용 분야에 맞게 제작된 다양한 교체가능한 프로브와 함께 신속한 설정, 휴대성, 간편한 사용을 통해 맞춤화된 사용자 중심의 경험에 초점을 맞추어 공정 Raman 분광법이 공정 분석 기술(Process Analytical Technology, PAT) 워크플로우에 가치를 더하는 방법을 재설계합니다. 
MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer
MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer와 특허받은 Thermo Scientific TouchRaman Immersion Technology를 사용하는 특수 프로브를 사용하여 Thermo Scientific MarqMetrix BallProbe Sampling Optic의 끝을 시료에 접촉하기만 하면 MarqMetrix All-In-One Process Raman Analyzer에서 Raman 측정을 수행할 수 있습니다. MarqMetrix BallProbe Sampling Optic은 초점 길이가 짧기 때문에 액체, 고체, 슬러리, 분말 및 이종 혼합물을 정확하게 검사할 수 있으며 작업자의 오류 발생 가능성을 줄일 수 있습니다.
MarqMetrix BallProbe Sampling Optic 기술은 독점 공급된 고급 구형 사파이어 렌즈를 사용합니다. 구형 광학부의 짧은 초점 거리로 간단한 TouchRaman Immersion Technology 샘플링이 가능합니다. 사용자는 간단하게 시료에 프로브를 접촉시키고 액체, 고체, 슬러리, 분말 및 이종 혼합물의 재현가능한 스펙트럼을 수집하면 됩니다.  MarqMetrix BallProbe Sampling Optic을 사용하면 비전문가도 고품질 데이터를 수집하고 사용자간 변동을 제거할 수 있습니다.  
MarqMetrix Process BallProbe Sampling Optic
Thermo Scientific MarqMetrix Process BallProbe Sampling Optic은 극한 환경에 이상적입니다. Hastelloy C-276으로 제공되는 이 프로브는 강한 화학 물질과 심한 환경에 노출되어야 하는 응용 분야에서도 매우 회복탄력성이 뛰어납니다. MarqMetrix Process BallProbe Sampling Optic은 두 가지 표준 직경과 섀시 길이 옵션으로 제공됩니다.
특징 및 장점 
  • 터치 측정을 위한 침지 접촉 프로브
  • 액체, 고체, 슬러리, 분말 및 이종 혼합물 샘플링
  • 측정 정확도와 재현성을 위한 간단한 설계
  • 까다로운 화학물질, 압력 및 온도 조건을 견딜 수 있도록 설계
MarqMetrix Performance BallProbe Sampling Optic
Thermo Scientific MarqMetrix Performance BallProbe Sampling Optic은 실험실 및 산업 환경에서 중간 정도의 화학 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 표준 직경 0.5" MarqMetrix Performance BallProbe Sampling Optic은 당사의 가장 큰 구형 사파이어 볼 렌즈와 316L SS를 사용하여 다양한 시료 유형에서 고감도의 TouchRaman Immersion Technology 측정이 가능합니다. MarqMetrix Performance BallProbe Sampling Optic은 세 가지 표준 직경 및 섀시 길이 옵션으로 제공됩니다.
특징 및 장점
  • 정확하고 반복가능한 측정
  • 액체, 고체, 슬러리, 분말 및 이종 혼합물 샘플링
  • 광범위한 화학물질 호환성 및 고온에 대한 내성
  • 사용이 간편하여 사용자간 변동이 없음
MarqMetrix BioReactor BallProbe Sampling Optic
바이오텍을 위해 설계된 Thermo Scientific MarqMetrix BioReactor BallProbe Sampling Optic은 짧은 초점 길이를 가지고 있어 액체 배지와 고체 모두 측정하며 업계 표준 DO 프로브와 동일한 폼 팩터(form factor)를 가지고 있습니다.
특징 및 장점
  • 정확하고 반복가능한 측정
  • 내구성 있는 디자인, 오토클레이브 가능(CIP/SIP)
  • 보호 캡은 오토클레이브 및 보관 시 프로브의 내부 광학부 보호
  • 표준 Pg 13.5 포트와 호환
  • 사용이 간편하고 사용자간 변동 없음
MarqMetrix Single Use BioReactor BallProbe Sampling Optic
Thermo Scientific MarqMetrix Single Use BioReactor BallProbe Sampling Optic은 멸균할 수 있도록 설계되었으며 배치(batch)의 순도에 영향을 주지 않고 액체와 고체의 정밀하고 반복 가능한 Raman 측정을 가능하게 합니다. 이 MarqMetrix Single Use BioReactor BallProbe Sampling Optic은 바이오제약 및 산업 발효와 같은 산업 분야의 필수 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 위생적인 마감(15Ra)의 316 스테인리스 스틸 및 고순도 사파이어 광학부로 제작되었습니다.
이 MarqMetrix Single Use BioReactor BallProbe Sampling Optic은 정확하고 재현가능한 측정을 제공하므로 바이오제약 및 의약품 제조에 이상적입니다. 찢을 수 있는 백(bag)에 담겨 제공되는 이 프로브는 오토클레이브, SIP(Steam-in-place) 또는 EtO를 사용하여 멸균하거나, 대형 일회용 시스템에 통합한 후 감마 멸균할 수 있습니다. 이 멸균 프로브를 Raman 시스템의 광섬유 인터페이스에 쉽게 연결할 수 있어 강력한 실시간 화학적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 공정이 완료되면 프로브를 간단히 폐기하여 배치(batch) 순도를 보장할 수 있습니다.
특징 및 장점  
  • 높은 가치의 배치(batch)를 위한 일회용(폐기가능한) Raman 프로브 
  • 액체 및 고체에 대한 정확하고 반복가능한 측정  
  • 오토클레이브, SIP, EtO 또는 감마를 이용하여 멸균하도록 설계(프로브는 사전 멸균 처리되어 제공되지는 않음).  
  • 표준 Pg 13.5 포트와 호환  
  • 통합자를 위해 맞춤형 이용가능  
기타 사용 가능한 볼프로브(ballprobe) 샘플링 광학장치:
  • MarqMetrix Performance BallProbe Sampling Optic
  • MarqMetrix Process BallProbe Sampling Optic
  • MarqMetrix Custom BallProbe Sampling Optic
  • MarqMetrix Fiber BallProbe Sampling Optic
MarqMetrix Proximal BallProbe High Volume (HV) Sampling Optic
Proximal BallProbe HV는 거리가 있는 샘플링이 가능하고 다양한 높이의 움직임이 있는 샘플을 측정하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 프로브의 긴 작동 거리(100mm)는 컨베이어 벨트 또는 회전 드럼의 시료를 빠르게 분석할 수 있도록 합니다. 넓은 샘플링 영역(3.5mm)은 측정 시 샘플의 평균을 효과적으로 구합니다.
특징 및 장점 
  • 비접촉 분석:
    • 움직이는 샘플
    • 가변 표면 릴리프(surface relief)의 샘플
    • 고르지 않은 포장의 샘플
    • (예: 펠릿)
  • 소형 설계
    • 윈도우, 바이알 및 백(bag)을 통과하는 측정을 위한 100mm 작동 거리
    • 다양한 크기 및/또는 표면 두께의 샘플 측정을 위한 넓은 피사계 심도(depth of field)
MarqMetrix FlowCell Sampling Optic
Thermo Scientific MarqMetrix FlowCell Sampling Optic은 매우 정확한 Raman 측정을 연속 흐름 공정으로 구축하기 위한 정교한 방법입니다. 일반적인 산업 표준 연결을 사용하여 흐름 경로에 즉시 통합할 수 있습니다. 따라서 독점 하드웨어를 사용하는 시스템을 개발하거나 침지형 Raman 프로브를 흐름 경로에 통합할 때의 복잡성이 해소됩니다.
특징 및 장점
  • BallProbe 기술을 흐름 경로에 직접 통합
  • 데드 볼륨 및 샘플 처리 요구 사항 최소화
  • 간편한 통합을 위한 간단한 설계
  • 맞춤형 플로우 셀 프로브: 더 높은 압력/온도 등급, 다양한 소재, 맞춤형 연결 및 내부 용적으로 이용 가능
MarqMetrix Proximal Probe Sampling Optic
Thermo Scientific MarqMetrix Proximal Probe Sampling Optic을 사용하면 샘플에 접촉하지 않고도 실시간 판단을 개선하고 공정 제어를 향상시킬 수 있습니다. MarqMetrix Proximal Probe Sampling Optic은 물리적 장벽 및 공기 틈을 통해 움직이는 샘플에 대한 높은 신호 Raman 분석이 필요한 분야를 위한 고성능 소형 샘플링 장치입니다. MarqMetrix Proximal Probe Sampling Optic은 짧은 작동 거리(8mm)와 좁은 빔 스폿 크기(500 마이크로미터)로 바이알, 유리 병 또는 윈도우를 통해 높은 신호, 비접촉 측정을 제공합니다. 프로브의 사파이어 렌즈는 지문 영역에서 매우 강력하고 깨끗한 Raman 신호를 생성합니다.
특징 및 장점
  • 윈도우, 바이알 및 백(bag)을 통한 비접촉 샘플링을 위한 8mm의 작동 거리
  • 소형 설계
  • 높은 신호 처리량
  • 지문 영역에서 뛰어난 Raman 신호
  • 100-3250 cm-1의 전체 스펙트럼 범위를 측정하기 위해 Ramina Process Analyzer와 함께 사용 가능
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.