Search
종합적인 시뮬레이터와 검사 시스템으로 제품이 electrostatic discharge(ESD) 사건 및 기타 위협을 견딜 수 있는지 확인해 보십시오. 이 시스템들을 활용하면 반도체, 집적 회로 및 기타 전자 제품이 국가, 국제, 산업 ESD 및 electromagnetic compatibility(EMC) 검사 표준을 준수하는지 확인할 수 있습니다.
Thermo Scientific MK.1TE는 첨단 IC 장치의 평가에 사용하는 릴레이 기반의 속도가 매우 빠른 ESD 및 정적 래치업(Latch-Up) 테스트 시스템입니다. 최신 JEDEC/ESDA 표준을 완전히 만족하며 64, 128, 192 또는 256 테스트 핀과 함께 구성할 수 있습니다.
Thermo Scientific MK.2TE는 첨단 IC 장치의 평가에 사용하는 릴레이 기반의 속도가 매우 빠른 ESD 및 래치업(Latch-Up) 테스트 시스템입니다. 최신 JEDEC/ESDA 표준을 완전히 만족하며 128, 256, 384 또는 768 테스트 핀과 함께 구성할 수 있습니다.
Thermo Scientific MK.4TE ESD 및 Latch-Up 검사 시스템은 높은 내구성과 필요한 모든 기능을 갖춘 완전한 턴키 방식의 기기 테스트 패키지로서 최대 2304개의 핀 카운트를 가진 장치에서 자동 및 수동 HBM, MM 및 래치업(Latch-Up) 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 제품은 가장 빠른 테스트 실행 속도, 가장 낮은 잽(zap) 간격, 광범위한 평행도(parallelism)를 특징으로 하며, 인터리브 트레이스 테스트(interleaved trace test) 기능으로 동시 잽핑(concurrent zapping)이 가능하여 글로벌 및 업체별 품질 표준에 맞출 수 있습니다.
Thermo Scientific Orion3는 바닥 스탠딩형, 작업대 높이의 전자동식 CDM(Charged Device Model) 테스트 기기로서 가장 많이 사용되는 모든 CDM 테스트 표준을 만족할 수 있도록 설계되어 Field Induced air discharge method(FICDM)과 당사에서 특허 받은 CDM2 테스트 방법과 같은 접촉 방전법(CCDM) 모두 사용 가능합니다.
Thermo Scientific Celestron은 2개의 단자를 가진 탁상용 TLP/VF-TLP 테스트 시스템으로서 높은 신뢰성과 경제성으로 첨단 반도체 구조를 빠르고 정확하게 특성화합니다.
Thermo Scientific Pegasus 2-pin ESD 검사 시스템은 웨이퍼와 패키지 수준 모두에서 첨단 IC 장치의 평가에 사용하는 낮은 기생 효과 테스트기(parasitic tester) 플랫폼입니다. ESD 실패 임계값은 사용가능한 ESD 파형 중 하나와 빌트인 곡선 추적 기능을 사용하여 쉽게 측정할 수 있습니다.
Thermo Scientific Test Fixture Board는 고객이 보유한 장치의 정확한 사양에 따라 맞춤형으로 설계됩니다. 이러한 보드 제작에서 다년간의 경험을 통해 최고 품질의 파형(waveform)을 보장합니다. 설계는 신속하게 작업되므로 초기 품질 검증에서 지연을 최소화할 수 있습니다. 모든 보드는 올바른 작동이 보장되며 그렇지 않은 경우 무료로 수리 또는 교체가 가능합니다.
Thermo Scientific 및 Keytek 제품에 대한 서비스 및 보정이 필요한 경우 당사로 문의해 주십시오. 전화 02-3420-8600.