Messsysteme für Gewicht und Dicke von Metallbeschichtungen
Maximierung der Produktion von Qualitätsstahl
Wir bieten eine vollständige Produktpalette an Dickenmessgeräten für Kalt- und Warmwalzstraßen für präzise Echtzeitmessungen, die Ihnen dabei helfen, selbst die strengsten Anwendungstoleranzen einzuhalten und gleichzeitig den Rohmaterialeinsatz zu optimieren. Unabhängig davon, ob Sie Stahl aus Eisenerz oder Altmetall herstellen, oder ob Ihr Endprodukt eine Stärke von mehreren Zentimetern oder weniger als einem Millimeter aufweist - Sie können sich für die präzise Messung von Dicke oder Gewicht der Beschichtung zur Fertigung hochwertiger Endprodukte auf uns verlassen.
Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebsmitarbeiter        Tragen Sie sich in unseren E-Mail-Verteiler ein
Empfohlene Messsysteme für Metallbeschichtungen
Präzise, berührungslose Längsprofil-Dickenmessung von Aluminium und Aluminiumlegierungen mit Messsystemen speziell für Aluminiumkaltband- und Folien-Walzgerüste.
Thermo Scientific™ Messsysteme für Warmwalzwerke bieten zuverlässige, wiederholbare Prozesssteuerungsdaten, um Prozessprobleme zu erkennen, Produktgleichmäßigkeit zu gewährleisten und den Ausstoß zu erhöhen. Wir haben zwei Lösungen für eine vollständige Qualitätsüberwachung von Warmwalzwerken im Angebot.
Thermo Scientific berührungslose Messysteme für Schichtgewichte bieten eine schnelle, präzise, kontaktlose Messung des Schichtgewichts von Metallbeschichtungen auf galvanisierten und geglühten Blechen, um die Beschichtungsgleichmäßigkeit und die Produktqualität sicherzustellen.
Thermo Scientific Berührungslose Dickenmesssysteme für Kaltwalzwerke und Prozesslinien ermöglichen eine zuverlässige, berührungslose Dickenmessung von Metallblechen in allen Arten von Prozesslinien.
Thermo Scientific Dickenmessgeräte für Grobblechanlagen optimieren den Walzprozess mit extrem hoher Messgenauigkeit bei hoher Geschwindigkeit, geringem Messrauschen und mit hervorragender Auflösung über das Profil, wodurch sie sich optimal für Messungen an Konstruktionen wie Brücken, Windkraftanlagen und Schiffe eignen.
Speziell für Prozesslinienanwendungen ausgewählt, ermöglicht das Thermo Scientific Laser TX optische Dickenmessgerät präzise berührungslose Online-Dickenmessungen für eine Vielzahl von Metallblech-Verarbeitungsprozessen in der Stahl- und Aluminiumindustrie.