Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-2 Antibodies

          Invitrogen

          IL-2 Monoclonal Antibody (MQ1-17H12), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          Advanced Verification
          12 Published Figures
          11 References
          View all (160) IL-2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-2 Monoclonal Antibody (MQ1-17H12), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (12)
          • Advanced Verification (1)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-2 Antibody (61-7029-42) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were unstimulated (left) or stimulated with the Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (Product # 00-4975-03) for 5 hours (right). The cells were intracellularly stained with Anti-Human CD4 APC (Product # 17-0049-42) and Anti-Human IL-2 PE-eFluor® 610, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-2 Antibody

          Product Details

          61-7029-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 11 publications 11 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MQ1-17H12

          Conjugate

          PE-eFluor™ 610 PE-eFluor™ 610 PE-eFluor™ 610
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • APC 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • eFluor 450
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/606 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2574652

          Product Specific Information

          Description: The MQ1-17H12 antibody reacts with human interleukin-2 (IL-2), a 17 kDa T cell growth factor and a major immunoregulatory cytokine. The MQ1-17H12 antibody is a non-neutralizing antibody.

          Applications Reported: This MQ1-17H12 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MQ1-17H12 antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol A: Two step protocol for (cytoplasmic) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          PE-eFluor® 610 can be excited with laser lines from 488-561 nm and emits at 607 nm. We recommend using a 610/20 band pass filter (equivalent to PE-Texas Red®). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 607 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an ulcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: aldesleukin; cytokine; H-IL-2; il 2; IL-2; ILN; Interleukin; Interleukin-2; Interleukin2; Involved in regulation of T cell clonal expansion; involved in regulation of T-cell clonal expansion; lymphokine; M-IL-2; T cell growth factor; T-cell growth factor; T-cell growth factor (TCGF); TCGF

          View more View less

          Gene Aliases: IL-2; IL2; lymphokine; TCGF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P60568

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3558

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interleukin-2 receptor binding protein binding growth factor activity kinase activator activity carbohydrate binding kappa-type opioid receptor binding glycosphingolipid binding
          Process(es)
          adaptive immune response leukocyte activation involved in immune response immune system process positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of B cell apoptotic process transcription from RNA polymerase II promoter immune response cell adhesion G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation gene expression natural killer cell activation T cell differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of tissue remodeling interleukin-2-mediated signaling pathway T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation negative regulation of apoptotic process response to ethanol positive regulation of T cell differentiation positive regulation of regulatory T cell differentiation positive regulation of lymphocyte differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of T cell homeostatic proliferation lymphocyte proliferation positive regulation of isotype switching to IgG isotypes negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response activated T cell proliferation positive regulation of dendritic spine development extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand receptor signaling pathway via STAT positive regulation of plasma cell differentiation response to tacrolimus negative regulation of T-helper 17 cell differentiation regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline