Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
ADCYAP1
Transcript:
NM_001099733.1
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.18 907577-908082 on build GRCh38
Assay ID
Hs00172722_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
neuropeptide
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ovarian follicle development
behavioral fear response
histamine secretion
negative regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus
negative regulation of acute inflammatory response to non-antigenic stimulus
activation of adenylate cyclase activity
positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
neuropeptide signaling pathway
cell-cell signaling
female pregnancy
regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
positive regulation of cell proliferation
positive regulation of adenylate cyclase activity involved in G-protein coupled receptor signaling pathway
negative regulation of muscle cell apoptotic process
positive regulation of neuron projection development
sensory perception of pain
cAMP-mediated signaling
pituitary gland development
neuron projection development
positive regulation of interleukin-6 production
regulation of protein localization
negative regulation of GTPase activity
response to starvation
negative regulation of potassium ion transport
positive regulation of GTPase activity
response to ethanol
negative regulation of cell cycle
positive regulation of protein kinase activity
positive regulation of vasodilation
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
ATP metabolic process
positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
regulation of postsynaptic membrane potential
positive regulation of growth hormone secretion
negative regulation of glial cell proliferation
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
regulation of oligodendrocyte progenitor proliferation
cellular response to glucocorticoid stimulus
positive regulation of chemokine (C-C motif) ligand 5 production
positive regulation of somatostatin secretion
receptor signaling protein activity
receptor binding
neuropeptide hormone activity
protein binding
pituitary adenylate cyclase activating polypeptide activity
pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide receptor binding
peptide hormone receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline