Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
APOE
Transcript:
NM_001302691.1
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.19 44909034-44909523 on build GRCh38
Assay transcription exon location:
Overlaps - Exon 4
Assay ID
Hs00185988_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
apolipoprotein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
response to reactive oxygen species
retinoid metabolic process
negative regulation of endothelial cell proliferation
response to dietary excess
triglyceride metabolic process
cholesterol catabolic process
cellular calcium ion homeostasis
receptor-mediated endocytosis
cytoskeleton organization
G-protein coupled receptor signaling pathway
nitric oxide mediated signal transduction
synaptic transmission, cholinergic
cholesterol metabolic process
regulation of gene expression
negative regulation of platelet activation
positive regulation of cholesterol esterification
positive regulation of cholesterol efflux
long-chain fatty acid transport
protein import
virion assembly
triglyceride catabolic process
cGMP-mediated signaling
negative regulation of blood coagulation
regulation of axon extension
positive regulation of cGMP biosynthetic process
neuron projection regeneration
regulation of Cdc42 protein signal transduction
positive regulation of low-density lipoprotein particle receptor catabolic process
cholesterol efflux
phospholipid efflux
very-low-density lipoprotein particle remodeling
low-density lipoprotein particle remodeling
high-density lipoprotein particle remodeling
high-density lipoprotein particle assembly
chylomicron remnant clearance
high-density lipoprotein particle clearance
very-low-density lipoprotein particle clearance
lipoprotein metabolic process
lipoprotein biosynthetic process
lipoprotein catabolic process
vasodilation
cholesterol homeostasis
negative regulation of MAP kinase activity
negative regulation of neuron apoptotic process
negative regulation of blood vessel endothelial cell migration
reverse cholesterol transport
positive regulation by host of viral process
negative regulation of cholesterol biosynthetic process
positive regulation of lipid biosynthetic process
intracellular transport
regulation of neuronal synaptic plasticity
artery morphogenesis
negative regulation of inflammatory response
positive regulation of nitric-oxide synthase activity
positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis
maintenance of location in cell
fatty acid homeostasis
positive regulation of dendritic spine development
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
AMPA glutamate receptor clustering
NMDA glutamate receptor clustering
cellular oxidant detoxification
regulation of beta-amyloid clearance
negative regulation of neuron death
positive regulation of postsynaptic membrane organization
negative regulation of presynaptic membrane organization
negative regulation of beta-amyloid formation
positive regulation of dendritic spine maintenance
positive regulation of phospholipid efflux
positive regulation of lipid transport across blood brain barrier
beta-amyloid binding
lipid transporter activity
protein binding
phospholipid binding
heparin binding
lipid binding
cholesterol binding
antioxidant activity
cholesterol transporter activity
identical protein binding
protein homodimerization activity
metal chelating activity
tau protein binding
low-density lipoprotein particle receptor binding
phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activator activity
very-low-density lipoprotein particle receptor binding
lipoprotein particle binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-Offline