Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
HFE
Transcript:
NM_000410.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.6 26091222-26091728 on build GRCh38
Assay ID
Hs00272703_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
major histocompatibility complex protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
negative regulation of T cell antigen processing and presentation
negative regulation of T cell cytokine production
protein complex assembly
cellular iron ion homeostasis
acute-phase response
immune response
female pregnancy
response to iron ion
cellular response to iron ion starvation
positive regulation of gene expression
positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
antigen processing and presentation
BMP signaling pathway
positive regulation of protein binding
negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
hormone biosynthetic process
positive regulation of receptor-mediated endocytosis
iron ion homeostasis
multicellular organismal iron ion homeostasis
cellular response to iron ion
positive regulation of peptide hormone secretion
liver regeneration
iron ion import into cell
negative regulation of receptor binding
positive regulation of receptor binding
positive regulation of ferrous iron import into cell
negative regulation of antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I
positive regulation of ferrous iron binding
positive regulation of transferrin receptor binding
response to iron ion starvation
regulation of protein localization to cell surface
negative regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of receptor activity
positive regulation of receptor activity
negative regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation
antigen binding
receptor binding
protein binding
beta-2-microglobulin binding
co-receptor binding
peptide antigen binding
transferrin receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-Offline