Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
SRF
Transcript:
NM_003131.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.6 43178945-43179192 on build GRCh38
Assay ID
Hs00554712_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
patterning of blood vessels
response to hypoxia
mesoderm formation
neuron migration
trophectodermal cell differentiation
heart looping
morphogenesis of an epithelial sheet
cell migration involved in sprouting angiogenesis
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in myocardial precursor cell differentiation
transcription from RNA polymerase II promoter
cell-matrix adhesion
heart development
long-term memory
negative regulation of cell proliferation
associative learning
response to toxic substance
response to hormone
epithelial structure maintenance
positive regulation of transcription via serum response element binding
hippocampus development
tangential migration from the subventricular zone to the olfactory bulb
regulation of cell adhesion
platelet activation
platelet formation
negative regulation of cell migration
thyroid gland development
neuron projection development
regulation of water loss via skin
response to cytokine
megakaryocyte development
dorsal aorta morphogenesis
mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
stress fiber assembly
skin morphogenesis
positive thymic T cell selection
sarcomere organization
positive regulation of cell differentiation
positive regulation of axon extension
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of smooth muscle contraction
positive regulation of transcription by glucose
muscle cell cellular homeostasis
thymus development
developmental growth
neuron development
erythrocyte development
positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
regulation of smooth muscle cell differentiation
positive regulation of filopodium assembly
cardiac myofibril assembly
angiogenesis involved in wound healing
hematopoietic stem cell differentiation
positive regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter
long term synaptic depression
face development
heart trabecula formation
lung morphogenesis
bronchus cartilage development
trachea cartilage development
cardiac vascular smooth muscle cell differentiation
eyelid development in camera-type eye
lung smooth muscle development
bicellular tight junction assembly
cellular response to glucose stimulus
primitive streak formation
epithelial cell-cell adhesion
cellular senescence
negative regulation of beta-amyloid clearance
negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter sequence-specific
transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
protein binding
transcription factor binding
serum response element binding
chromatin DNA binding
protein homodimerization activity
histone deacetylase binding
primary miRNA binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline