Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
HES5
Transcript:
NM_001010926.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.1 2529679-2529912 on build GRCh38
Assay transcription exon location:
Overlaps Exon 2 - Exon 3
Assay ID
Hs00593660_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
basic helix-loop-helix transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
chondrocyte differentiation
transcription, DNA-templated
protein complex assembly
cell adhesion
Notch signaling pathway
smoothened signaling pathway
brain development
positive regulation of cell proliferation
oligodendrocyte development
telencephalon development
glial cell fate commitment
forebrain radial glial cell differentiation
neural tube development
central nervous system myelination
positive regulation of BMP signaling pathway
regulation of myelination
auditory receptor cell differentiation
positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
auditory receptor cell fate determination
camera-type eye development
regulation of cell differentiation
regulation of auditory receptor cell differentiation
negative regulation of neuron differentiation
positive regulation of Notch signaling pathway
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of JAK-STAT cascade
cell maturation
positive regulation of smooth muscle cell proliferation
astrocyte differentiation
negative regulation of astrocyte differentiation
negative regulation of oligodendrocyte differentiation
regulation of epithelial cell proliferation
regulation of neurogenesis
cartilage development
inner ear receptor stereocilium organization
comma-shaped body morphogenesis
S-shaped body morphogenesis
specification of loop of Henle identity
metanephric nephron tubule morphogenesis
establishment of epithelial cell polarity
neuronal stem cell population maintenance
negative regulation of stem cell differentiation
negative regulation of pro-B cell differentiation
negative regulation of forebrain neuron differentiation
negative regulation of inner ear receptor cell differentiation
transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
chromatin binding
double-stranded DNA binding
transcription factor binding
protein dimerization activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline