Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
SCN5A
Transcript:
NM_198056.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.3 38566362-38566627 on build GRCh38
Assay ID
Hs00686584_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
voltage-gated ion channel
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of heart rate
cardiac ventricle development
brainstem development
sodium ion transport
positive regulation of sodium ion transport
response to denervation involved in regulation of muscle adaptation
neuronal action potential
telencephalon development
cerebellum development
sodium ion transmembrane transport
odontogenesis of dentin-containing tooth
positive regulation of action potential
positive regulation of epithelial cell proliferation
membrane depolarization
cardiac muscle contraction
regulation of postsynaptic membrane potential
regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization
regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization
regulation of atrial cardiac muscle cell membrane repolarization
regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane depolarization
cardiac conduction
cellular response to calcium ion
cardiac muscle cell action potential involved in contraction
regulation of cardiac muscle cell contraction
ventricular cardiac muscle cell action potential
membrane depolarization during action potential
membrane depolarization during cardiac muscle cell action potential
SA node cell action potential
AV node cell action potential
bundle of His cell action potential
membrane depolarization during AV node cell action potential
membrane depolarization during SA node cell action potential
membrane depolarization during Purkinje myocyte cell action potential
membrane depolarization during bundle of His cell action potential
AV node cell to bundle of His cell communication
regulation of heart rate by cardiac conduction
regulation of sodium ion transmembrane transport
voltage-gated sodium channel activity
protein binding
calmodulin binding
fibroblast growth factor binding
enzyme binding
protein kinase binding
protein domain specific binding
ankyrin binding
ubiquitin protein ligase binding
ion channel binding
nitric-oxide synthase binding
voltage-gated sodium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential
voltage-gated sodium channel activity involved in AV node cell action potential
voltage-gated sodium channel activity involved in bundle of His cell action potential
voltage-gated sodium channel activity involved in Purkinje myocyte action potential
voltage-gated sodium channel activity involved in SA node cell action potential
scaffold protein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline