Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
TGFB2
Transcript:
NM_003238.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.1 218437346-218437571 on build GRCh38
Assay ID
Hs00709598_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
growth factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cell morphogenesis
cartilage condensation
angiogenesis
eye development
response to hypoxia
epithelial to mesenchymal transition
hair follicle development
blood vessel remodeling
platelet degranulation
heart morphogenesis
outflow tract septum morphogenesis
membranous septum morphogenesis
heart valve morphogenesis
atrioventricular valve morphogenesis
pulmonary valve morphogenesis
endocardial cushion morphogenesis
cardiac right ventricle morphogenesis
ventricular trabecula myocardium morphogenesis
endocardial cushion fusion
atrial septum primum morphogenesis
protein phosphorylation
cell cycle arrest
transforming growth factor beta receptor signaling pathway
SMAD protein import into nucleus
cell-cell signaling
axon guidance
salivary gland morphogenesis
heart development
cell death
cell proliferation
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
glial cell migration
response to wounding
embryo development
cardioblast differentiation
positive regulation of gene expression
negative regulation of gene expression
positive regulation of epithelial cell migration
negative regulation of alkaline phosphatase activity
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
negative regulation of macrophage cytokine production
positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
cell growth
cell migration
signal transduction by protein phosphorylation
hemopoiesis
collagen fibril organization
positive regulation of cell growth
negative regulation of cell growth
neutrophil chemotaxis
hair follicle morphogenesis
activation of protein kinase activity
response to progesterone
positive regulation of stress-activated MAPK cascade
regulation of transforming growth factor beta2 production
regulation of actin cytoskeleton organization
positive regulation of cell adhesion mediated by integrin
ascending aorta morphogenesis
wound healing
dopamine biosynthetic process
odontogenesis
response to drug
catagen
uterine wall breakdown
positive regulation of neuron apoptotic process
cell-cell junction organization
positive regulation of integrin biosynthetic process
positive regulation of ossification
positive regulation of cell cycle
positive regulation of heart contraction
negative regulation of Ras protein signal transduction
somatic stem cell division
embryonic digestive tract development
neuron fate commitment
neuron development
generation of neurons
negative regulation of epithelial cell proliferation
positive regulation of protein secretion
negative regulation of immune response
positive regulation of immune response
positive regulation of cell division
positive regulation of catagen
positive regulation of cardioblast differentiation
cardiac muscle cell proliferation
cardiac epithelial to mesenchymal transition
face morphogenesis
pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
SMAD protein signal transduction
ventricular septum morphogenesis
atrial septum morphogenesis
negative regulation of cartilage development
pharyngeal arch artery morphogenesis
positive regulation of activation-induced cell death of T cells
positive regulation of extracellular matrix disassembly
extrinsic apoptotic signaling pathway
positive regulation of protein localization to nucleus
regulation of apoptotic process involved in outflow tract morphogenesis
regulation of complement-dependent cytotoxicity
positive regulation of GTP binding
negative regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
beta-amyloid binding
receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
receptor binding
type II transforming growth factor beta receptor binding
cytokine activity
transforming growth factor beta receptor binding
protein binding
growth factor activity
type III transforming growth factor beta receptor binding
protein homodimerization activity
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline