Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00377322_cn
          See other CRMA CNV Assays ›
          Gene Symbol
          CRMA
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.20:62550933 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs00377322_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          253868

          Gene Name:

          cardiomyocyte maturation associated lncRNA

          Gene Aliases:

          C20orf166-AS1, C20orf200, CARMA, MIR1-1HG-AS1, NCRNA00335

          Location:

          Chr.20:62543070-62551561 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 1
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          CRMA NR_033263.1
          AK054875.1 BAB70817.1
          AK056546.1 BAG51743.1
          DA722400.1
          LC535803.1
          OA987596.1

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          128826

          Gene Name:

          MIR1-1 host gene

          Gene Aliases:

          C20orf166, MIR133A2HG

          Location:

          Chr.20:62550453-62570764 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Exon 1
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          MIR1-1HG NR_171007.1 1 481
          AK056985.1 1 481
          BC110595.2 1 156 AAI10596.1
          DA896197.1 2 97

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv2422398 Chr.20:62207833 - 62674040 on Build GRCh38 Duplication HRH3 OSBPL2 LOC105369209 LOC105372710 SLCO4A1-AS2 CRMA MIR4758 RPS21 LINC02970 CABLES2 MIR133A2 ADRM1 SLCO4A1 RBBP8NL RPS21-DT SLCO4A1-AS1 LAMA5 MIR1-1HG GATA5 MIR1-1 LAMA5-AS1
          dgv4344n100 Chr.20:62436472 - 62569333 on Build GRCh38 Gain MIR133A2 CRMA MIR1-1HG GATA5 MIR1-1
          nsv1072554 Chr.20:62547492 - 62552493 on Build GRCh38 Deletion CRMA MIR1-1HG
          nsv586496 Chr.20:62332390 - 62812195 on Build GRCh38 Gain OGFR-AS1 LOC105372710 SLCO4A1-AS2 CRMA MIR4758 RPS21 LINC02970 CABLES2 NTSR1 MIR133A2 LINC00659 OGFR MRGBP NTSR1-AS1 SLCO4A1 RBBP8NL RPS21-DT SLCO4A1-AS1 LAMA5 MIR1-1HG GATA5 MIR1-1 LAMA5-AS1
          nsv953302 Chr.20:62345345 - 62831248 on Build GRCh38 Deletion OGFR-AS1 LOC105372710 SLCO4A1-AS2 CRMA RPS21 LINC02970 CABLES2 NTSR1 COL9A3 MIR133A2 LINC00659 OGFR MRGBP NTSR1-AS1 SLCO4A1 RBBP8NL RPS21-DT SLCO4A1-AS1 LAMA5 MIR1-1HG GATA5 MIR1-1 LAMA5-AS1
          nsv459068 Chr.20:62444168 - 62577283 on Build GRCh38 Gain MIR133A2 CRMA MIR1-1HG GATA5 MIR1-1
          nsv470556 Chr.20:62212004 - 62577283 on Build GRCh38 Loss HRH3 OSBPL2 LOC105369209 LOC105372710 CRMA MIR4758 RPS21 CABLES2 MIR133A2 ADRM1 RBBP8NL RPS21-DT LAMA5 MIR1-1HG GATA5 MIR1-1 LAMA5-AS1
          dgv4343n100 Chr.20:62391262 - 62569333 on Build GRCh38 Gain CABLES2 LOC105372710 MIR133A2 CRMA RBBP8NL MIR1-1HG GATA5 MIR1-1
          nsv3212110 Chr.20:62547801 - 62552450 on Build GRCh38 Deletion CRMA MIR1-1HG

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Exonic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline