Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 001078
          Assay Name: mmu-miR-433-5p
          miRBase Accession Number: MI0001723
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.14: 100881886 - 100881978 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC
          Species: Human, Mouse, Rat, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Rabbit, Rhesus monkey
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 001078
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000177, mir-433

          Mature miRNA Sequence:

          UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-433-5p MIMAT0026554
          Mouse mmu-miR-433-5p MIMAT0001419
          Rat rno-miR-433-5p MIMAT0017192
          Dasypus novemcinctus dno-miR-433-5p MIMAT0047890
          Guinea pig cpo-miR-433-5p MIMAT0047253
          Rabbit ocu-miR-433-5p MIMAT0048449
          View More Rows
          Rhesus monkey mml-miR-433-5p MIMAT0026875

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-433
          Stem-loop Accession # MI0001723
          Stem-loop Sequence
          CCGGGGAGAAGUACGGUGAGCCUGUCAUUAUUCAGAGAGGCUAGAUCCUCUGUGUUGAGAAGGAUCAUGAUGGGCUCCUCGGUGUUCUCCAGG
          Chromosome Location Chr. 14 - 100881886 - 100881978 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026554
          miRBase ID: hsa-miR-433-5p
          Mature miRNA Sequence: UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC
          Chromosome Location: Chr. 14 - 100881886 - 100881978 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-433
          Stem-loop Accession # MI0001525
          Stem-loop Sequence
          UGCCCGGGGAGAAGUACGGUGAGCCUGUCAUUAUUCAGAGAGGCUAGAUCCUCUGUGUUGAGAAGGAUCAUGAUGGGCUCCUCGGUGUUCUCCAGGUAGCGGCACCACACCAUGAAGGCAGCCC
          Chromosome Location Chr. 12 - 109591715 - 109591838 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0001419
          miRBase ID: mmu-miR-433-5p
          Mature miRNA Sequence: UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC
          Chromosome Location: Chr. 12 - 109591715 - 109591838 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-433
          Stem-loop Accession # MI0001724
          Stem-loop Sequence
          CCGGGGAGAAGUACGGUGAGCCUGUCAUUAUUCAGAGAGGCUAGAUCCUCUGUGUUGAGAAGGAUCAUGAUGGGCUCCUCGGUGUUCUCCAGG
          Chromosome Location Chr. 6 - 133712334 - 133712426 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0017192
          miRBase ID: rno-miR-433-5p
          Mature miRNA Sequence: UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC
          Chromosome Location: Chr. 6 - 133712334 - 133712426 [+] on Build Rnor_6.0

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-433
          Stem-loop Accession # MI0039110
          Stem-loop Sequence
          UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUCAGAGAGGCAUGAUCCUCAUCUUUGAGAAGAAUCAUGAUGGGCUCCUCGGUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047890
          miRBase ID: dno-miR-433-5p
          Mature miRNA Sequence: UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-433
          Stem-loop Accession # MI0038775
          Stem-loop Sequence
          UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUCAGAGAGGCUAGAUCCUCUGUGUUGAGAAGGAUCAUGAUGGGCUCCUCGGUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047253
          miRBase ID: cpo-miR-433-5p
          Mature miRNA Sequence: UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-433
          Stem-loop Accession # MI0039406
          Stem-loop Sequence
          UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUCAGAGAGGCUAGAUCCUCGCUGCUGAGAAGGAUCAUGAUGGGCUCCUCGGUGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048449
          miRBase ID: ocu-miR-433-5p
          Mature miRNA Sequence: UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-433
          Stem-loop Accession # MI0007745
          Stem-loop Sequence
          CCAGGGAGAAGUACGGUGAGCCUGUCAUUAUUCAGAGAGGCUAGAUCCUCUGUGUUGAGAAGGAUCAUGAUGGGCUCCUCGGUGUUCUCCAGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026875
          miRBase ID: mml-miR-433-5p
          Mature miRNA Sequence: UACGGUGAGCCUGUCAUUAUUC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pool:

          Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0


          Associated TaqMan® Array MicroRNA Card:

          TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0


          TaqMan® OpenArray® MicroRNA Panel:

          TaqMan® OpenArray® Rodent MicroRNA Panel




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303744_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03466640_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03307482_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10797
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10797
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10797
          mirVana® miRNA mimic : MC10797
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu478895_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno478895_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478895_mir
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v2.0
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0
          FGMIR : TaqManTM Array Rodent MicroRNA B Card v3
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA B Cards v3.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Hu miRNA Plate
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0


          miRBase Alias:

          Mouse: mmu-miR-433* (v17)
          Rat: rno-miR-433* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0