Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MH12561
          Assay Name: hsa-miR-125a-5p
          miRBase Accession Number: MI0000469
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 51693254 - 51693339 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Species: Human, Mouse, Rat, Cricetulus griseus, Guinea pig, Horse, Otolemur garnettii, Pongo pygmaeus, Rhesus monkey, Saimiri boliviensis
          Product Type: mirVana® miRNA inhibitor
          Assay ID MH12561

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4464084
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000033, mir-10

          Mature miRNA Sequence:

          UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-125a-5p MIMAT0000443
          Mouse mmu-miR-125a-5p MIMAT0000135
          Rat rno-miR-125a-5p MIMAT0000829
          Cricetulus griseus cgr-miR-125a-5p MIMAT0023741
          Guinea pig cpo-miR-125a-5p MIMAT0046965
          Horse eca-miR-125a-5p MIMAT0013008
          View More Rows
          Otolemur garnettii oga-miR-125a MIMAT0049651
          Pongo pygmaeus ppy-miR-125a-5p MIMAT0015748
          Rhesus monkey mml-miR-125a-5p MIMAT0006181
          Saimiri boliviensis sbo-miR-125a MIMAT0049472

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0000469
          Stem-loop Sequence
          UGCCAGUCUCUAGGUCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACAUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCCUGGCGUCUGGCC
          Chromosome Location Chr. 19 - 51693254 - 51693339 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000443
          miRBase ID: hsa-miR-125a-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: Chr. 19 - 51693254 - 51693339 [+] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0000151
          Stem-loop Sequence
          CUGGGUCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACGUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCCUGG
          Chromosome Location Chr. 17 - 17830812 - 17830879 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000135
          miRBase ID: mmu-miR-125a-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: Chr. 17 - 17830812 - 17830879 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0000895
          Stem-loop Sequence
          UGCCGGCCUCUGGGUCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACGUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCCUGGCGCCUGGC
          Chromosome Location Chr. 1 - 59704827 - 59704911 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000829
          miRBase ID: rno-miR-125a-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: Chr. 1 - 59704827 - 59704911 [+] on Build Rnor_6.0

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0020385
          Stem-loop Sequence
          GCCUCUGGGUCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACGUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCCUGGCGCCUG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023741
          miRBase ID: cgr-miR-125a-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0038624
          Stem-loop Sequence
          UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACAUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046965
          miRBase ID: cpo-miR-125a-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0012760
          Stem-loop Sequence
          CUGGGUCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACAUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCCUGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0013008
          miRBase ID: eca-miR-125a-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: NA

          Otolemur garnettii

          Stem-loop ID oga-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0040434
          Stem-loop Sequence
          UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACGUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049651
          miRBase ID: oga-miR-125a
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0014817
          Stem-loop Sequence
          UGCCAGUCUCUAGGUCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACAUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCCUGGCGUCUGGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015748
          miRBase ID: ppy-miR-125a-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0007615
          Stem-loop Sequence
          UGCCAGUCUCUGGGUCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACAUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCCUGGCGUCUGGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006181
          miRBase ID: mml-miR-125a-5p
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: NA

          Saimiri boliviensis

          Stem-loop ID sbo-mir-125a
          Stem-loop Accession # MI0040229
          Stem-loop Sequence
          UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGAGGACAUCCAGGGUCACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049472
          miRBase ID: sbo-miR-125a
          Mature miRNA Sequence: UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465947_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306233_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03302570_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12561
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12561
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002198
          mirVana® miRNA mimic : MC12561
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno480906_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477884_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu480906_mir

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline