Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MH37387
          Assay Name: abu-miR-7147
          miRBase Accession Number: MI0033972
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: -
          Mature miRNA Sequence: UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUG
          Species: Astatotilapia burtoni, Metriaclima zebra, Neolamprologus brichardi, Oreochromis niloticus, Pundamilia nyererei
          Product Type: mirVana® miRNA inhibitor
          Assay ID MH37387

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4464084
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Mature miRNA Sequence:

          UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUG

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Astatotilapia burtoni abu-miR-7147 MIMAT0042237
          Metriaclima zebra mze-miR-7147 MIMAT0042452
          Neolamprologus brichardi nbr-miR-7147 MIMAT0042636
          Oreochromis niloticus oni-miR-7147 MIMAT0042845
          Pundamilia nyererei pny-miR-7147 MIMAT0043026

          Stem-loop Details



          Astatotilapia burtoni

          Stem-loop ID abu-mir-7147
          Stem-loop Accession # MI0033972
          Stem-loop Sequence
          UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUGUGUGGUAGGCUUUGCUGGUGACCAGCGUUGUGCCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042237
          miRBase ID: abu-miR-7147
          Mature miRNA Sequence: UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUG
          Chromosome Location: NA

          Metriaclima zebra

          Stem-loop ID mze-mir-7147
          Stem-loop Accession # MI0034256
          Stem-loop Sequence
          UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUGUGUGGUAGGCUUUGCUGGUGACCAGCGUUGUGCCUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042452
          miRBase ID: mze-miR-7147
          Mature miRNA Sequence: UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUG
          Chromosome Location: NA

          Neolamprologus brichardi

          Stem-loop ID nbr-mir-7147
          Stem-loop Accession # MI0034512
          Stem-loop Sequence
          UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUGUGUGGUAGGCUUUGCUGGUGACCAGCGUUGUGCCUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042636
          miRBase ID: nbr-miR-7147
          Mature miRNA Sequence: UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUG
          Chromosome Location: NA

          Oreochromis niloticus

          Stem-loop ID oni-mir-7147
          Stem-loop Accession # MI0034783
          Stem-loop Sequence
          UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUGUGUGGUAGGCUUUGCUGGUGACCAGCGUUGUGCCUCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0042845
          miRBase ID: oni-miR-7147
          Mature miRNA Sequence: UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUG
          Chromosome Location: NA

          Pundamilia nyererei

          Stem-loop ID pny-mir-7147
          Stem-loop Accession # MI0035029
          Stem-loop Sequence
          UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUGUGUGGUAGGCUUUGCUGGUGACCAGCGUUGUGCCUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0043026
          miRBase ID: pny-miR-7147
          Mature miRNA Sequence: UGUACCAUGCUGGUAGCCAGUG
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          mirVana® miRNA inhibitor : MH37227
          mirVana® miRNA inhibitor : MH37437
          mirVana® miRNA inhibitor : MH37333
          mirVana® miRNA inhibitor : MH37290
          mirVana® miRNA mimic : MC37387
          mirVana® miRNA mimic : MC37290
          mirVana® miRNA mimic : MC37333
          mirVana® miRNA mimic : MC37227
          mirVana® miRNA mimic : MC37437

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline