Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          NPR2
          Transcript:
          NM_003995.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.9 35808397-35808978 on build GRCh38
          Gene:
          SPAG8
          Transcript:
          NM_003995.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.9 35808397-35808978 on build GRCh38
          Assay ID Hs00435711_CE

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # A15629
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Between 400-700 bp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanylate cyclase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          cGMP biosynthetic process
          protein phosphorylation
          receptor guanylyl cyclase signaling pathway
          regulation of blood pressure
          intracellular signal transduction
          single organism reproductive process
          negative regulation of meiotic cell cycle
          bone development
          cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus
          negative regulation of oocyte maturation
          regulation of cardiac conduction
          cell cycle
          spermatogenesis
          single fertilization
          biological_process
          cell differentiation
          positive regulation of protein binding
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          adenylate cyclase activity
          guanylate cyclase activity
          protein kinase activity
          ATP binding
          GTP binding
          natriuretic peptide receptor activity
          peptide hormone binding
          hormone binding
          identical protein binding
          molecular_function
          protein binding
          microtubule binding

          Back To Top

          Related Products

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline