Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services aux entreprises
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SPARC SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Sparc
          Gene Name:
          secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 40742390 - 40764222 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.234316
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 200134

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Sparc
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_012656.1 NP_036788.1 7 391
          XM_008767663.1 XP_008765885.1 6 469
          GenBank mRNA BC061777.1 - 6 406 5621666
          D28875.1 - 6 408
          FQ212364.1 - 6 460
          FQ212499.1 - 6 425
          FQ213815.1 - 6 425
          FQ213945.1 - 6 425
          FQ214222.1 - 6 423
          FQ214492.1 - 6 425
          FQ214649.1 - 6 425
          FQ214673.1 - 6 425
          FQ215195.1 - 6 424
          FQ215581.1 - 6 426
          FQ215622.1 - 6 427
          FQ215818.1 - 6 436
          FQ215935.1 - 6 425
          FQ216823.1 - 6 427
          FQ217546.1 - 6 426
          FQ219866.1 - 6 407
          FQ219932.1 - 7 407
          FQ219983.1 - 6 425
          FQ220003.1 - 6 425
          FQ220043.1 - 6 423
          FQ220046.1 - 6 425
          FQ220186.1 - 6 423
          FQ220279.1 - 4 249
          FQ220287.1 - 6 427
          FQ220443.1 - 6 407
          FQ220507.1 - 6 433
          FQ220547.1 - 6 425
          FQ220572.1 - 6 425
          FQ220644.1 - 6 425
          FQ220827.1 - 6 425
          FQ220880.1 - 6 425
          FQ220901.1 - 6 425
          FQ222224.1 - 6 425
          FQ223025.1 - 6 425
          FQ224996.1 - 5 296
          FQ225033.1 - 6 427
          FQ225092.1 - 6 421
          FQ225200.1 - 6 425
          FQ225220.1 - 6 404
          FQ225486.1 - 6 407
          FQ225609.1 - 6 425
          FQ225618.1 - 6 423
          FQ225644.1 - 2 92
          FQ225678.1 - 6 425
          FQ225688.1 - 6 425
          FQ225694.1 - 6 427
          FQ225722.1 - 6 423
          FQ225884.1 - 6 423
          FQ225913.1 - 6 425
          FQ225914.1 - 6 427
          FQ225965.1 - 6 425
          FQ226299.1 - 6 407
          FQ226354.1 - 6 425
          FQ226360.1 - 6 425
          FQ226584.1 - 6 425
          FQ226599.1 - 6 426
          FQ226651.1 - 6 448
          FQ226673.1 - 6 406
          FQ226731.1 - 6 425
          FQ226746.1 - 6 423
          FQ227279.1 - 6 425
          FQ227628.1 - 6 433
          FQ227644.1 - 6 425
          FQ227708.1 - 6 425
          FQ227725.1 - 6 425
          FQ227727.1 - 6 404
          FQ227749.1 - 6 425
          FQ228032.1 - 6 405
          FQ228597.1 - 6 407
          FQ229172.1 - 6 425
          FQ229199.1 - 6 425
          FQ229230.1 - 6 425
          FQ229283.1 - 6 407
          FQ229299.1 - 6 408
          FQ229315.1 - 6 423
          FQ229316.1 - 6 425
          FQ230029.1 - 6 425
          FQ230086.1 - 6 423
          FQ230210.1 - 6 426
          FQ230381.1 - 6 425
          FQ230595.1 - 6 407
          FQ230619.1 - 6 425
          FQ230667.1 - 6 425
          FQ230705.1 - 6 423
          FQ230778.1 - 6 425
          FQ230864.1 - 6 425
          FQ230993.1 - 6 425
          FQ231067.1 - 6 425
          FQ231166.1 - 6 424
          FQ231444.1 - 6 424
          FQ231523.1 - 6 425
          FQ231543.1 - 6 425
          FQ231632.1 - 6 425
          FQ231753.1 - 6 422
          FQ231815.1 - 6 407
          FQ231918.1 - 6 407
          FQ231975.1 - 6 407
          FQ232042.1 - 6 424
          FQ232191.1 - 6 425
          FQ232201.1 - 6 425
          FQ232223.1 - 6 425
          FQ232271.1 - 6 423
          FQ232364.1 - 6 427
          FQ232445.1 - 6 423
          FQ232464.1 - 6 425
          FQ232710.1 - 6 423
          FQ232847.1 - 6 425
          FQ232862.1 - 6 423
          FQ232869.1 - 6 425
          FQ232965.1 - 6 425
          FQ232977.1 - 6 425
          FQ232986.1 - 6 425
          FQ233178.1 - 6 425
          FQ233283.1 - 6 404
          FQ233669.1 - 6 424
          FQ233698.1 - 6 407
          FQ233777.1 - 6 423
          FQ233810.1 - 6 427
          FQ233845.1 - 6 425
          FQ233850.1 - 6 426
          FQ233926.1 - 6 425
          FQ234037.1 - 6 425
          FQ234069.1 - 6 425
          FQ234108.1 - 6 425
          FQ234199.1 - 6 425
          FQ234410.1 - 6 407
          FQ234418.1 - 6 425
          FQ234523.1 - 6 412
          FQ234589.1 - 6 423
          FQ234657.1 - 6 407
          FQ234685.1 - 6 425
          FQ234766.1 - 6 422
          FQ235008.1 - 6 427
          FQ235038.1 - 6 425
          FQ235049.1 - 6 407
          Y13714.1 - 7 391

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Human: NM_003118, BI602719, BC072457, AK315591, CR456799, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_009242, CT010306, AK148670, AK146935, BC004638, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix glycoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          signal transduction
          heart development
          response to gravity
          response to lead ion
          positive regulation of endothelial cell migration
          negative regulation of angiogenesis
          regulation of cell morphogenesis
          lung development
          response to lipopolysaccharide
          response to L-ascorbic acid
          response to cytokine
          wound healing
          regulation of cell proliferation
          response to peptide hormone
          response to ethanol
          response to cadmium ion
          inner ear development
          response to glucocorticoid
          response to cAMP
          response to calcium ion
          bone development
          cellular response to growth factor stimulus
          calcium ion binding
          collagen binding
          extracellular matrix binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0