Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ROCK1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ROCK1
          Gene Name:
          Rho associated coiled-coil containing protein kinase 1
          Gene Aliases:
          P160ROCK, ROCK-I
          Chromosome Location:
          Chr.18: 20949740 - 21111851 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.306307
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 682
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ROCK1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_005406.2 NP_005397.1 3 1189
          GenBank mRNA AK057038.1 - 3 1190
          AK307388.1 - 3 1004
          BC113114.1 - 3 264 7961989
          U43195.1 - 3 248

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00178463_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apical constriction
          protein phosphorylation
          cellular component disassembly involved in execution phase of apoptosis
          smooth muscle contraction
          leukocyte cell-cell adhesion
          signal transduction
          I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          Rho protein signal transduction
          negative regulation of angiogenesis
          membrane to membrane docking
          actin cytoskeleton organization
          regulation of cell adhesion
          cortical actin cytoskeleton organization
          bleb assembly
          negative regulation of protein binding
          regulation of actin cytoskeleton organization
          negative regulation of myosin-light-chain-phosphatase activity
          negative regulation of neuron apoptotic process
          regulation of keratinocyte differentiation
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          ephrin receptor signaling pathway
          leukocyte migration
          leukocyte tethering or rolling
          myoblast migration
          regulation of stress fiber assembly
          regulation of focal adhesion assembly
          positive regulation of focal adhesion assembly
          establishment of protein localization to plasma membrane
          regulation of establishment of endothelial barrier
          negative regulation of bicellular tight junction assembly
          regulation of establishment of cell polarity
          regulation of cell motility
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          GTP-Rho binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-f79ls:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0