Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services aux entreprises
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CAP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CAP1
          Gene Name:
          adenylate cyclase associated protein 1
          Gene Aliases:
          CAP, CAP1-PEN
          Chromosome Location:
          Chr.1: 40040070 - 40072649 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.370581
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s20547

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CAP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001105530.1 NP_001099000.1 8, 9 1028
          NM_006367.3 NP_006358.1 8, 9 1046
          XM_005270368.1 XP_005270425.1 8, 9 886
          XM_011540509.1 XP_011538811.1 9, 10 1439
          XM_011540510.1 XP_011538812.1 9, 10 1436
          XM_011540511.1 XP_011538813.1 8, 9 870
          XM_011540512.1 XP_011538814.1 8, 9 989
          XM_011540513.2 XP_011538815.1 8, 9 881
          XM_011540514.1 XP_011538816.1 9, 10 996
          XM_011540515.1 XP_011538817.1 9, 10 1436
          XM_017000067.1 XP_016855556.1 8, 9 954
          XM_017000068.1 XP_016855557.1 9, 10 998
          XM_017000069.1 XP_016855558.1 9, 10 1209
          XM_017000070.1 XP_016855559.1 8, 9 1228
          XM_017000071.1 XP_016855560.1 8, 9 1186
          XM_017000072.1 XP_016855561.1 8, 9 1122
          XM_017000073.1 XP_016855562.1 8, 9 943
          GenBank mRNA AK096193.1 - 8, 9 880
          AK222513.1 - 8, 9 887
          AK295396.1 - 9, 10 808
          AK297829.1 - 8, 9 755
          AK298094.1 - 8, 9 726
          AK298110.1 - 8, 9 830
          AK300861.1 - 7, 8 725
          AK315731.1 - 8, 9 933
          BC013963.2 - 8, 9 863 2963922
          BC095440.1 - 8, 9 868 30370256
          BT007152.1 - 7, 8 817
          CR457409.1 - 7, 8 817
          L12168.1 - 7, 8 856
          M98474.1 - 8, 9 887

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_022383, XM_006238832, XM_006238831, XM_006238830, L11930, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_007598, NM_001301067, BC005446, AK169652, BC005472, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis
          ameboidal-type cell migration
          receptor-mediated endocytosis
          establishment or maintenance of cell polarity
          signal transduction
          activation of adenylate cyclase activity
          actin polymerization or depolymerization
          actin binding
          adenylate cyclase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0