Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
ImmunoCAPTM Testalgorithmen
Der Schlüssel für eine zuverlässige Allergiediagnostik
Informieren Sie sich kurz und präzise über die Interpretation der ImmunoCAPTM Specific IgE-Testergebnisse, die Sie bei der Diagnose und der Behandlung Ihrer Patienten unterstützen. 
Close up of table with several plates of Mediterranean food and dips
Interpretation der Ergebnisse von ImmunoCAP Tests auf spezifisches IgE
Die Ergebnisse zeigen den Grad der Sensibilisierung eines Patienten auf ein bestimmtes Allergen an. Das heißt, der ImmunoCAP Test auf spezifisches IgE hilft bei der Diagnose einer klinischen Allergie. 
Die Ergebnisse werden als Menge der allergenspezifischen IgE-Antikörper in Kiloeinheiten pro Liter Blut (kUA/l) angegeben.
Ergebnisse ≥0,1 kUA/l weisen auf eine Allergen-Sensibilisierung hin, die zur klinischen Diagnose einer Allergie herangezogen werden kann, sofern die Krankengeschichte des Patienten berücksichtigt wird. ImmunoCAP Tests allein können, wie alle serologischen IgE Antikörper-Tests, keine klinische Allergie diagnostizieren.1
Die Sensibilisierungsgrade variieren von Patient zu Patient, und es gibt keine standardisierte numerische Menge, die die Schwere einer Reaktion anzeigt. Daher muss immer die persönliche Patientengeschichte berücksichtigt werden, um im Bezug darauf eine Diagnose zu stellen.
Beispiel:
  • Patient A hat eine Sensibilisierung gegen Katzenallergene von 10 kUA/l, zeigt aber keine Symptome im Umgang mit Katzen.
    Patient A ist gegen Katzen sensibilisiert, aber nicht allergisch.
  • Patient B hat eine Sensibilisierung gegen Katzenallergene von 5 kUA/l und entwickelt eine schwere Rhinitis, wenn er auf Katzen trifft.
    Patient B kann klinisch mit einer Katzenallergie diagnostiziert werden.
Die Rolle von Tests auf Allergenkomponenten
Entwickeln Sie ein detailliertes Verständnis für Allergien, um Allergiediagnosen zu verbessern. 
Allergenkomponententests messen die allergische Sensibilisierung auf einzelne Proteine und/oder Kohlenhydrate, die im Allergenextrakt enthalten sind. Dadurch erhalten Sie ein tieferes Verständnis der Kreuzreaktivität, des potenziellen Schweregrads der Allergie und der möglichen Toleranzentwicklung.2
Tests auf Allergenkomponenten ermöglichen:2,3
  • Detailliertere Allergiediagnosen
  • Verbessertes Allergiemanagement
  • Genauere Einblicke für spezielle Behandlungsoptionen 
Allergiediagnostik Testalgorithmen 
An welcher Allergenkategorie sind Sie interessiert?
Allergie auf Hühnerei
Allergie gegen pflanzliche Nahrungsmittel
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
Asthma und Allergien
Asthma und Allergien
Birkenpollinose
Cashewnussallergie
Erdnussallergie
Fischallergie
Fleischallergie / Alpha-Gal-Syndrom
Frühjahrspollinosen
Frühsommerpollinose
Ganzjähriges/saisonales allergisches Asthma
Gräserpollinose
Haselnussallergie
Hausstaubmilbenallergie
Haustierallergie
Hundeallergie
ImmunoCAP™ Tryptase-Test
Entdecken Sie die komplette Übersicht an Testalgorithmen für ImmunoCAP Tests auf spezifisches IgE, die Sie bei der Diagnose und der Behandlung Ihrer Patienten unterstützen.
Download PDF
Erfahren Sie mehr darüber, wie ImmunoCAP Tests auf spezifisches IgE bei der Diagnose von Lebensmittelallergien helfen.
Literatur
  1. ImmunoCAP Specific IgE Directions for Use 2020 for the Phadia Laboratory Systems.
  2. Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J, 2013. 6(1): p. 17. 
  3. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p 77, 79-81, 97, 100, 142-143, 152, 158