ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Algorithmes de tests ImmunoCAPTM
Diagnostiquez et prenez en charge les allergies en toute confiance à l’aide des algorithmes de test.
Accédez à des informations concises sur l’interprétation des résultats des tests d’IgE spécifiques ImmunoCAPTM, ainsi que sur les implications cliniques potentielles pour faciliter votre diagnostic et votre plan de prise en charge des patients.
Comment interpréter les résultats des tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP
Les résultats indiquent le niveau de sensibilisation d’un patient à un allergène spécifique, les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP peuvent ainsi aider à diagnostiquer une allergie clinique. 
Les résultats sont rapportés en quantité d'anticorps d’IgE pour un allergène spécifique en kilo-unités d'allergène par litre de sang (kUA/l).
Des résultats ≥0,1 kUA/l indiquent une sensibilisation à un allergène, ce qui peut être utilisé pour aider à diagnostiquer cliniquement une allergie tant que l'historique du patient est pris en compte. Les tests ImmunoCAP seuls ne peuvent pas diagnostiquer une allergie clinique.1
Les niveaux de sensibilisation varient d'un patient à l'autre, et il n'y a pas de quantité numérique standardisée qui indique la gravité d'une réaction. Par conséquent, l'historique personnel des symptômes de chaque patient doit être pris en compte avant de poser un diagnostic.
Exemple :
  • Le patient A a une sensibilisation à l'allergène du chat de 10 kUA/l mais ne réagit pas aux chats.
    Le patient A est sensibilisé aux chats mais n'est pas allergique.
  • Le patient B a une sensibilisation à l'allergène du chat de 5 kUA/l et éprouve une rhinite sévère lorsqu'il est exposé.
    Le patient B peut être cliniquement diagnostiqué avec une allergie aux chats.
Le rôle des allergènes moléculaires dans les tests
Accéder à une compréhension détaillée des allergies pour améliorer le diagnostic. 
Les tests d’allergènes moléculaires mesurent la sensibilisation à des protéines et/ou des glucides spécifiques présents dans les extraits allergéniques, vous permettant ainsi de mieux comprendre les réactivités croisées, la gravité et la tolérance potentielles2.
Les tests d'allergènes moléculaires peuvent conduire à une optimisation :2,3
  • du diagnostic d’allergie
  • de la prise en charge des allergies
  • des informations sur les options de traitement spécialisées 
Guides d’interprétation des résultats des allergies
Quelle catégorie d'allergènes vous intéresse ?
Allergie au blé
Allergie au chat
Allergie au cheval
Allergie au chien
Allergie au lait de vache
Allergie au latex
Allergie au pollen bouleau
Allergie au pollen d'herbacées
Allergie au pollen de graminées
Allergie au soja
Allergie au sésame
Allergie aux acariens
Allergie aux animaux
Allergie aux crustacés
Allergie aux poissons
Allergie aux pollens
Allergie aux pollens d'été
Allergie aux pollens de printemps/été
Allergie aux pollens en fin d'hiver / au printemps
Allergie aux venins d’hyménoptères
Allergie aux œufs
Allergie à l'arachide
Allergie à la moisissure - Aspergillus fumigatus
Allergie à la moisissure - Alternaria alternata
Allergie à la noisette
Allergie à la noix
Allergie à la noix de cajou
Allergie à la pêche
Allergies aux fruits à coque et à l'arachide
Allergènes moléculaires des aliments d'orgine végétale
Syndrome d'allergie à l'alpha-Gal
Test ImmunoCAP Tryptase
Découvrez la collection complète des algorithmes de test d’IgE spécifiques ImmunoCAP conçus pour faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients.
Découvrez comment les tests d’IgE spécifiques ImmunoCAP aident au diagnostic de l’allergie alimentaire. 
Références
  1. ImmunoCAP Specific IgE Directions for Use 2020 for the Phadia Laboratory Systems.
  2. Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J, 2013. 6(1): p. 17. 
  3. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User’s Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p 77, 79-81, 97, 100, 142-143, 152, 158