Tests ImmunoCAP Établir la norme dans le diagnostic des allergies
Le patient avant tout
Notre mission est de fournir des tests et des services pertinents et précis sur le plan clinique afin de permettre aux cliniciens d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients atteints d’allergies et d’asthme. Les tests ImmunoCAP™ peuvent être exécutés sur des Systèmes de Laboratoire Phadia™ fiables et automatisés, dotés de solutions d’instrumentation évolutives afin de répondre aux différents besoins en termes de débit.
Une technologie de test de référence à laquelle pour pouvez faire confiance
Nous sommes reconnus comme les pionniers dans le diagnostic des allergies et nous possédons plus de 50 ans d’expérience dans la production d’allergènes et le développement de produits IgE spécifiques. Nos produits sont présentés dans plus de 6 000 publications2 et référencés dans de nombreuses recommandations en matière de santé. Ce sont peut-être certaines des raisons pour lesquelles ImmunoCAP est reconnu comme la technologie de référence1 pour les tests sanguins d’IgE spécifiques.
Conçus pour offrir de hautes performances et des résultats fiables
Les tests sanguins ImmunoCAP sont des tests en « sandwich », ce qui signifie que la phase solide assure la liaison de tous les anticorps concernés. Ce résultat est obtenu grâce à une quantité optimisée de cellulose, sur une très grande superficie qui confère une capacité de liaison remarquablement élevée pour chaque test ImmunoCAP.
En outre, les tests ImmunoCAP permettent aux laboratoires de fournir à leurs cliniciens une mesure entièrement quantitative et des résultats reproductibles. Ces avantages sont possibles grâce à la linéarité de nos tests, ainsi qu’à une limite de quantification basse.
Hidden Button for Video to show in modal
Voir tous nos produits disponibles.
Consulter le catalogue des produits
Vous recherchez des tests en auto-immunité ?
Voir les tests EliA pour les maladies auto-immunes
Dédiés à la recherche et au développement
Nous façonnons l’avenir du diagnostic et de la prise en charge des allergies, en proposant en permanence de nouveaux produits innovants et de nouvelles données scientifiques pour répondre aux besoins cliniques non satisfaits. Au cours de la dernière décennie, nous avons introduit ou fait d’importantes mises à jour pour plus de 40 produits, principalement dans le domaine des tests de composants allergéniques. Nous sommes engagés dans plusieurs projets de collaboration avec la communauté scientifique, y compris notre participation actuelle à plus de 100 études en cours avec plus de 50 000 patients dans le monde entier.3
Gamme de tests ImmunoCAP : Des solutions sophistiquées pour répondre aux vastes besoins en matière de diagnostic
La gamme de tests ImmunoCAP inclut : des IgE spécifiques, des IgG spécifiques, des IgG4 spécifiques et des biomarqueurs de l’inflammation à éosinophiles et de l’activation mastocytaire. Tous disponibles sur les mêmes instruments Phadia automatisés et fiables. Notre gamme de tests d’IgE spécifiques couvre une large gamme de plus de 550 allergènes avec des mélanges d’allergènes, des sources allergéniques et plus de 100 composants allergéniques. Les tests d’IgE spécifiques sont fournis sous forme de tests individuels, de tests multiplex et même d’autotests.
“À ce jour, le système le plus couramment utilisé pour déterminer les IgE spécifiques aux allergènes est le système ImmunoCAP considéré comme la référence pour le diagnostic in vitro des pathologies allergiques.”
GLOBAL ATLAS OF ALLERGY (ATLAS MONDIAL DE L’ALLERGIE), EAACI1
Découvrez la gamme complète ImmunoCAP.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests ImmunoCAP.
Voir les systèmes de laboratoire Phadia
Obtenez des informations scientifiques sur les sources allergéniques , les mélanges d’allergènes et les composants allergéniques.
Consultez l’encyclopédie des allergènes
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Références
  1. Crameri, R., In vitro allergy diagnosis – Allergen -specific IgE. Tiré de : Akdis, C     A; Agache, I. EAACI Global Atlas of Allergy. Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2014.
  2. Données internes. Thermo Fisher Scientific. Juillet 2017.
  3. Données internes. Thermo Fisher Scientific. Mars 2020.