Bouton caché pour comparer les instruments
Instrument Phadia 2500
Comparer les instruments
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Si votre laboratoire est confronté à une demande croissante de plus de 10 000 résultats de tests par semaine, la série Phadia™ 2500+* est la solution idéale.
Elle optimise votre productivité grâce à des options permettant d’analyser les tests EliA™ et ImmunoCAP™ en parallèle sur un seul instrument. Réalisez n’importe quelle combinaison de tests sur chaque échantillon. Le chargement aléatoire continu vous permet d’ajouter des échantillons, des réactifs et des consommables en cours de cycle sans interrompre vos flux de travail à haut débit. La série Phadia 2500+ vous aide à satisfaire l’accroissement rapide de la demande.
La série Phadia 2500+ comprend trois options de configuration, ce qui vous permet de commander votre instrument en fonction de vos besoins de test, que ce soit pour ImmunoCAP™ uniquement (Phadia 2500), EliA™ uniquement (Phadia 2500EE) ou une combinaison des deux (Phadia 2500E).
Gros plan de l’instrument Phadia 2500
Technicien utilisant l’instrument Phadia 2500
Flexibilité
  • Grand choix de test d’allergènes incluant plus de 550 sources allergéniques et mélanges d’allergènes et de 100 composants allergéniques.
  • Large éventail de tests d’auto-immunité disponibles, couvrant des marqueurs d’auto-immunité pertinents sur le plan clinique, pour l’évaluation de plus de 50 marqueurs de maladie auto-immune parmi les plus courants.
  • Fonctionnalité de tests réflexes configurables par l’utilisateur.
  • Connectivité SIL (Système d’information de laboratoire) via le logiciel Phadia™ Prime.
Capacité
  • Débit jusqu’à 480 résultats ImmunoCAP / heure ou jusqu’à 300 résultats EliA / heure.
  • Chargement aléatoire continu.
  • Stockage réfrigéré à bord des réactifs.
  • Courbe d’étalonnage stockée pendant 28 jours.
  • Dilution à bord (EliA).
  • Mise en réseau de plusieurs instruments Phadia™ pour une configuration en cluster** permettant une manipulation efficace.
Fiabilité
  • Excellente cohérence dans le temps et entre les différents pays, systèmes, laboratoires et utilisateurs.
  • Assistance et dépannage optimisés grâce à la connectivité sécurisée Phadia LabCommunity.
  • Quality Club : l’un des plus grands programmes mondiaux d’évaluation de la qualité.
* La série Phadia 2500+ comprend les instruments Phadia 2500, Phadia 2500E et Phadia 2500EE.
** La configuration en cluster permet d’utiliser plusieurs instruments Phadia en réseau avec un seul ordinateur Phadia Prime.
Capacité de la série Phadia 2500+
Schéma illustrant la durée d’autonomie du Phadia 2500
Découvrez la gamme complète de Systèmes de Laboratoire Phadia.
Afficher tous les systèmes
Afficher tous les tests pouvant être exécutés sur le Phadia 2500+.
Afficher les tests
Afficher tous les tests et instruments disponibles.
Consulter le catalogue