Recent searches Clear History
聯絡我們
比較各儀器的隱藏按鍵
Phadia 2500+ 為最大化所打造
Phadia 2500 儀器
比較各儀器
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
若您的實驗室有逐漸成長到每週 10,000 筆以上的檢測結果需求,Phadia™ 2500+ 系列* 則是為您而打造。
透過單一儀器平行執行 EliA™ 和 ImmunoCAP™ 檢測的選項,能最大化您的產能。可在每個樣本上執行任何綜合檢測。連續隨機存取讓您能於執行期間新增樣本、試劑和耗材,毋須打斷您的高流通量工作流程。使用 Phadia 2500+ 系列,快速增長的需求便不會減緩您的速度。
Phadia 2500+ 系列包含三種設定選項,提供您靈活性以訂購符合檢測需求的儀器,不論是僅用於 ImmunoCAP™ (Phadia 2500)、僅用於 EliA™ (Phadia 2500EE),或是兩者的組合 (Phadia 2500E)。
Phadia 2500 儀器特寫
Phadia 2500 技師使用儀器
靈活性
  • 龐大的過敏原檢測選單,涵蓋超過 550 種全過敏原及混合物和 100 種過敏原成分。
  • 廣泛的自體免疫選單,涵蓋具臨床意義之自體免疫標記物,適用於評估超過 50 種最常見的自體免疫疾病標記物。
  • 使用者可設定陽性加驗功能。
  • 透過 Phadia™ Prime 軟體的 LIS 連線。
處理量
  • 流通量高達每小時 480 筆 ImmunoCAP 結果或每小時高達 300 筆 EliA 結果。
  • 連續隨機存取。
  • 機體內試劑冷藏存放。
  • 28 天已儲存之校正曲線。
  • 機體內稀釋 (EliA)。
  • 將多台 Phadia™ 儀器連成網絡以進行叢集** 設定,達成有效處理。
可靠性
  • 不同時間下,在各國、各系統、實驗室和使用者之間的優異一致性。
  • 經安全 Phadia LabCommunity 連線強化支援及疑難排解。
  • Quality Club:全球最大的品質 評估計劃之一。
*Phadia 2500+ 系列包含 Phadia 2500、Phadia 2500E 和 Phadia 2500EE 等儀器。
**叢集設定能讓數台 Phadia 儀器連成網絡,以一台 Phadia Prime 電腦進行操作。
Phadia 2500+ 系列處理量
Phadia 2500 離機時間表
探索 Phadia 實驗室系統的完整產品線。
檢視所有系統
查看所有可在 Phadia 2500+ 執行的檢測。
檢視各檢測
檢視所有可用的檢測和儀器。
查看目錄