Recent searches Clear History
聯絡我們
抗磷脂質症候群的實驗室檢測
透過傑出品質提供之信心
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
抗磷脂質症候群 (又稱作 APS、血液黏著症候群或休斯氏症候群) 為一種血栓或血液凝結成塊的疾病,其中會產生針對多種磷脂質和磷脂質結合蛋白產生自體抗體。1 APS 血栓亦與女性健康問題相關,如妊娠共病症。1
為何選擇 Thermo Fisher Scientific 做為您診斷抗磷脂質症候群的夥伴?
EliA™ 抗磷脂質產品套組的臨床表現能提供可靠的檢測結果,協助抗磷脂質症候群之診斷。2,3 EliA 抗磷脂質產品組合包含必要之第一線和第二線檢測,以作為常規使用,並可在 Phadia™ 實驗室系統上完全自動化操作。2,3
全自動化的產品套組,協助抗磷脂質症候群 (APS) 之診斷
  • EliA 抗磷脂質涵蓋最必要之四項檢測:EliA™ β2-Glycoprotein I IgG/IgM 檢測和 EliA™ Cardiolipin IgG/IgM 檢測,必須同時執行以適當輔助 APS 診斷。4
  • EliA™ β2-Glycoprotein I IgG 和 IgM 檢測及 EliA™ Cardiolipin IgG 和 IgM 檢測的整體陽性預測率,具均衡且具有最佳化之臨床表現,可幫助您的客戶將他們的病患放在第一位。5
幫助您診斷血清反應陰性的抗磷脂質症候群 (APS)
  • 具廣泛、高品質產品套組的 EliA™ 抗磷脂質檢測,包含 EliA™ β2-Glycoprotein I IgA 和 EliA™ Cardiolipin IgA 檢測,即使在 IgG 和 IgM 檢測為陰性的形況下,也能讓您偵測出抗磷脂質症候群。6
您可以信賴的一致品質
  • EliA™ 抗磷脂檢測是遵循製造廠商的國際共識準則所設計。6 EliA 抗磷脂檢測提供您批次間一致的品質,同時符合內部和外部的品質保證架構 — 您可以信賴的品質,第一次就能提供正確的結果。7
探索完整的 EliA 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 EliA 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
為您的實驗室及客戶找到實用的資源。
造訪資源庫
參考資料
  1. Garcia D, Erkan D. Diagnosis and Management of the Antiphospholipid Syndrome.N Engl J Med. 2018 May ;378(21):2010-2021.
  2. Villalta D, Alessio M G, Tampoia M, Re A Da, Stella S, Re M Da, et al.Accuracy of the First Fully Automated Method for Anti-Cardiolipin and anti-beta2 Glycoprotein I Antibody Detection for the Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome.Ann N Y Acad Sci.2009 Sep;1173:21-7.
  3. Pérez D, Martínez-Flores JA, Serrano M, Lora D, Paz-Artal E, Morales JM, et al.Evaluation of Three Fully Automated Immunoassay Systems for Detection of IgA Anti-Beta 2-glycoprotein I Antibodies.Int. Jnl.Lab.Hem.2016 Oct;38(5):560-8.
  4. Gardiner C, Hills J, Machin SJ, Cohen H. Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome in Routine Clinical Practice.Lupus .2013 Jan;22(1):18-25.
  5. Montaruli B, Luna ED, Erroi L, Marchese C, Mengozzi G, Napoli P, et al.Analytical and Clinical Comparison of Different Immunoassay Systems for the Detection of Antiphospholipid Antibodies.2016 Apr;38(2):172-82.
  6. Lakos G., Favaloro EJ, Harris EN, Meroni PL, Tincani A, Wong RC, et al.International Consensus Guidelines on Anticardiolipin and anti-β2-glycoprotein I Testing: Report From the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies.Arthritis Rheum.2012 Jan;64(1):1-10.
  7. Thermo Fisher Scientific,Quality Club 資料。