ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
お問い合わせ
抗リン脂質抗体症候群における
自己免疫疾患診断薬 エリア
優れた品質がもたらす信頼
エリアの製品情報は、製品カタログをご確認ください
医師が患者に検査について説明している様子
抗リン脂質抗体症候群(antiphospholipid syndrome: APS)は、さまざまなリン脂質およびリン脂質結合タンパク質に対する自己抗体が産生され、動脈や静脈の血栓症や習慣性流産などの妊娠合併症を呈する自己免疫疾患です1。
自己免疫疾患診断薬 エリアが抗リン脂質抗体症候群の検査で選ばれる理由
エリア 抗リン脂質抗体検査(エリア カルジオリピンIgG)の臨床性能は、信頼性が高く、抗リン脂質抗体症候群の診断に役立ちます2, 3。エリア 抗リン脂質抗体検査は、ファディアシステムで自動化されたアッセイです2, 3。
抗リン脂質抗体症候群(APS)に関連する自己抗体検査試薬
  • エリア カルジオリピンIgG (体外診断用医薬品)
製品カタログ
ダウンロード
参考文献
  1. Garcia D, Erkan D. Diagnosis and Management of the Antiphospholipid Syndrome.N Engl J Med. 2018 May ;378(21):2010-2021.
  2. Villalta D, Alessio M G, Tampoia M, Re A Da, Stella S, Re M Da, et al.Accuracy of the First Fully Automated Method for Anti-Cardiolipin and anti-beta2 Glycoprotein I Antibody Detection for the Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome.Ann N Y Acad Sci.2009 Sep;1173:21-7.
  3. Pérez D, Martínez-Flores JA, Serrano M, Lora D, Paz-Artal E, Morales JM, et al.Evaluation of Three Fully Automated Immunoassay Systems for Detection of IgA Anti-Beta 2-glycoprotein I Antibodies.Int. Jnl.Lab.Hem.2016 Oct;38(5):560-8.