Recent searches Clear History
お問い合わせ
ファディア250
Made to Flex
ファディア250は、柔軟性のある多用途機器で、変化と拡大を続けるラボのニーズに適応します。
世界中のラボで毎日その信頼性を証明しています。
Phadia 250機器の左側表示
Phadia 250機器の正面表示
Phadia 250機器の右側表示
柔軟性
  • 国内では約200種類の粗抽出アレルゲンとマルチアレルゲン、および11種類のアレルゲンコンポーネントを網羅した大規模なアレルゲン検査メニュー
  • 臨床的に意義のあるマーカーを網羅した幅広い自己免疫疾患検査メニュー*
  • ユーザー設定が可能な再検査機能
  • ファディア プライムソフトウェアを介したLIS接続
機能
  • 最大60テスト/時間のスループット
  • 冷蔵機能付きオンボード試薬保管**
  • 連続ランダムアクセスによるサンプル処理
  • キャリブレーションカーブは28日間使用可能
  • オンボード希釈
  • 効率的な処理を目的とした、複数のファディア全自動免疫分析装置のネットワーク接続とクラスター***設定
信頼性
  • 全世界、全施設で経時的に優れた一貫性を有するデータを提供
  • 安全なファディアラボコミュニティ接続により強化されたサポートを実現
* 日本国内で測定可能な項目については、弊社営業にお問合せください  (お問い合わせフォーム)
** 酵素標識抗体試薬およびキャリアのみ
*** クラスター設定により、ネットワーク接続された複数のファディア全自動免疫分析装置を1台のファディアプライムコンピューターで操作できます
免疫蛍光分析装置ファディア250の処理能力
Phadia 250 testing instrument walk away time diagram
Throughput up to 60 results/hour.
届出番号 13B1X10436010006  一般医療機器  特定保守管理医療機器・設置管理医療機器 ファディア250 
製造販売業者:株式会社日立ハイテク    販売元:サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社
製品カタログ
ダウンロード