| Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
| ImmunoCAP | 알레르기 | 알레르기 | 알레르기 | 알레르기 | 알레르기 |
| EliA | 자가면역(Autoimmunity) |
자가면역(Autoimmunity) | N/A | 자가면역(Autoimmunity) | 자가면역(Autoimmunity) |
| 시스템 설명 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 |
| 프로세싱 | 배치 | 지속적 | 지속적 | 지속적 | 지속적 |
| 최대 처리량 | 배치당 최대 96개의 검사 결과 | 시간당 최대 60개 결과 | 시간당 최대 240개 결과 | 시간당 최대 480개 결과 | 시간당 최대 960개 결과 |
| 시료 종류 | 혈청, 혈장 | 혈청, 혈장 | 혈청, 혈장 | 혈청, 혈장 | 혈청, 혈장 |
| 10개 튜브 장착 가능한 시료 랙용 시료 튜브 |
높이 42-100mm 직경 10-16mm |
높이 50-110mm 직경 10-17mm |
높이 50-105mm 직경 10-17mm |
N/A | N/A |
| 5개 튜브 장착 가능한 시료 랙용 시료 튜브 |
N/A | N/A | N/A | 높이 70-105mm 직경 10-17mm |
높이 70-105mm 직경 10-17mm |
| 시료 바코드 유형 | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
| 시료 희석 | 알레르기 자가면역(Autoimmunity) |
알레르기 자가면역(Autoimmunity) |
N/A | 자가면역(Autoimmunity) | 자가면역(Autoimmunity) |
| 레벨 및 응고 검출 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 반사 검사 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| STAT 시료 | 아니오 | 예 | 아니오 | 예 | 예 |
| 시약 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 ImmunoCAP 또는 EliA 시약과 함께 배치 방식으로 로딩됨 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 |
| 보정 유형 | Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 | Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
| 보정 안정성 | 28일 | 28일 | 28일 | 28일 | 28일 |
| 헹굼 용수 요건 | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* |
| 원격 문제 해결 및 지원 | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
| 주변 작동 온도 | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
| 전기 요구사항 | 110-240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
| 치수(HxWxD) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186x127x75 cm(테이블 포함) 73x50x30 in |
215x183x105 cm 85x72x42 in |
195x411x135 cm 77x162x53 in |
195x619x135 cm 77x244x53 in |
| 중량(비어 있음) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*II형 실험실 등급수 대신 임상실험실 시약 용수(CLRW)를 사용할 수 있습니다(승인 지침-제4판).
These products may not be cleared for use in your country. Please contact your sales representative for information about specific product availability.
이 장비는 매일 전 세계 검사실에서 신뢰성을 입증하고 있습니다. 알레르기 및 자가면역질환 진단을 지원하기 위해 수천 개의 시스템이 주로 클러스터* 설정으로 사용되고 있습니다.
*클러스터 설정은 여러 개의 Phadia 장비가 하나의 Phadia Prime 컴퓨터와 함께 네트워크로 연결된 상태로 작동할 수 있도록 합니다.
** 사용 가능한 LAS 연결에 대해서는 해당 지역의 Thermo Fisher Scientific 담당자에게 문의하십시오.
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or healthcare provider but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy InsiderChoose your preferred language
Please note: By selecting a different language, you are choosing to view another site. Product availability and indications may vary from what is approved in your region.