Recent searches Clear History
Fale conosco
Botão oculto para comparação de instrumentos
Instrumento Phadia 250
Comparar instrumentos
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
O instrumento Phadia™ 250 é um instrumento flexível e versátil que se adapta às necessidades em constante mudança e crescimento do seu laboratório.
Ele prova sua confiabilidade todos os dias em laboratórios de todo o mundo. Milhares de sistemas estão em uso, muitas vezes em configuração de cluster*, para ajudar no diagnóstico de alergia e doenças autoimunes.
Botão oculto para vídeo modal
Prévia em vídeo do instrumento Phadia 250
Vista esquerda do instrumento Phadia 250
Vista frontal do instrumento Phadia 250
Vista direita do instrumento Phadia 250
Flexibilidade
  • Menu de teste de alérgenos que abrange mais de 550 alérgenos completos e misturas e 100 componentes de alérgenos.
  • Amplo menu de testes de autoimunidade, que abrange marcadores clinicamente relevantes para a avaliação de mais de 50 dos marcadores de doenças autoimunes mais comuns.
  • Funcionalidade de teste de reflexo configurável pelo usuário.
  • Conectividade LIS via software Phadia™ Prime.
Capacidade
  • Produtividade de até 60 resultados/hora.
  • Armazenamento de reagentes refrigerado e integrado.
  • Carregamento contínuo de amostras de acesso randômico.
  • Curva de calibração após 28 dias de armazenamento.
  • Diluições integradas.
  • Conectável aos sistemas de automação laboratorial (LAS).**
  • Coloque vários instrumentos Phadia em rede em uma configuração de cluster* para um manuseio eficiente.
Confiabilidade
  • Excelente consistência ao longo do tempo e entre países, sistemas, laboratórios e usuários.
  • Suporte e solução de problemas aprimorados pela conectividade segura do Phadia LabCommunity.
  • Quality Club: Um dos maiores programas globais de avaliação da qualidade.
*A configuração de cluster permite que vários instrumentos Phadia conectados em rede sejam operados com um computador Phadia Prime.
** Entre em contato com seu representante local da Thermo Fisher Scientific para obter informações sobre a conectividade LAS disponível.
Capacidade do instrumento Phadia 250
Diagrama de tempo de autonomia do Phadia 250
Explore a linha completa dos Phadia Laboratory Systems.
Exibir todos os sistemas
Exibir todos os testes que podem ser realizados no Phadia 250.
Exibir testes
Exibir todos os testes e instrumentos disponíveis.
Exibir catálogo