Recent searches Clear History
Fale conosco
Testes laboratoriais para doenças inflamatórias intestinais
Gerando economia em tratamentos de saúde e resultados do paciente
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
As doenças inflamatórias intestinais (DII) são caracterizada por uma inflamação destrutiva do trato intestinal, sendo a colite ulcerativa e a doença de Crohn os distúrbios mais comuns. Ambas as doenças duram a vida toda com períodos de remissão e recidiva.1
  • Cerca de 10 por cento dos pacientes com DII são diagnosticados erroneamente como portadores de síndrome do intestino irritável (SII) e, em 3 por cento dos casos, isso pode persistir por cinco anos ou mais.2
  • O tempo até o diagnóstico de doença de Crohn desde o início dos sintomas é, em média, de nove meses.3
  • O diagnóstico precoce de DII é importante, pois está associado a melhores resultados para o paciente e mais sucesso no tratamento.3-6
  • Devido à sua sensibilidade de 98 a 99 por cento para DII, um resultado negativo para o teste EliA™ Calprotectina 2 ajuda a descartar as DII e, assim, diferenciar doenças intestinais inflamatórias e não inflamatórias, e, potencialmente, evitar endoscopias e reduzir o risco associado ao paciente.7,8
Por que escolher a Thermo Fisher Scientific como sua parceira nos diagnósticos de DII?
Reduzindo os procedimentos invasivos evitáveis.
O portfólio EliA™ DII, que inclui os testes EliA Calprotectina 2 e EliA™ ASCA de IgA e IgG (ASCA: anticorpos anti-Saccharomyces cerevisiae), é compatível com a identificação e a diferenciação das DII.
O acompanhamento de um resultado de teste EliA Calprotectina 2 positivo com os testes EliA ASCA IgA e IgG e ensaio de imunofluorescência indireta (IFA) para p-ANCA ajuda a diferenciar a doença de Crohn da colite ulcerativa, com o potencial de evitar mais exames e direcionar os procedimentos endoscópicos.9,10
Resultados nos quais você pode confiar.
A alta sensibilidade (98-99%) do teste EliA Calprotectina 2, juntamente com um valor preditivo negativo (VPN) de 98,4%, tornam o teste uma ferramenta excepcional que ajuda a descartar a doença inflamatória intestinal.7,8
Um portfólio de testes otimizado para ajudar a diferenciar doenças gastrointestinais.
O portfólio gastrointestinal EliA™* permite que você ajude a confirmar ou descartar as DII (e, depois, diferenciar a doença de Crohn da colite ulcerativa), SII, doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca e alergia a trigo.
O portfólio gastrointestinal EliA pode ser medido a partir de uma amostra em uma única passagem e nos mesmos Phadia™ Laboratory Systems totalmente automatizados.
*Testes EliA Calprotectin 2, EliA ASCA IgA and IgG, EliATM Celikey IgA and IgG, EliATM GliadinDP IgA and IgG, ImmunoCAP™ Wheat allergen, f4
Explore o portfólio EliA completo.
Exibir portfólio
Encontre um instrumento para realizar os testes EliA.
Exibir Phadia Laboratory Systems
Encontre recursos úteis para seu laboratório e seus clientes.
Acesse a Biblioteca de recursos
Referências
  1. Torres, J, Burisch, J, Riddle, M, Dubinsky, M et al. Preclinical disease and preventive strategies in IBD: perspectives, challenges and opportunities. Gut 2016;65(7):1061-9.
  2. Card TR, Siffledeen J, Fleming KM. Are IBD patients more likely to have a prior diagnosis of irritable bowel syndrome? Report of a case-control study in the General Practice Research Database. United European Gastroenterol J. 2014;2(6):505-12.
  3. Vavricka SR, Spigaglia SM, Rogler G, Pittet V, Michetti P, Felley C, et al. Systematic evaluation of risk factors for diagnostic delay in inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2012;18(3):496-505.
  4. Schoepfer AM, Dehlavi MA, Fournier N, Safroneeva E, Straumann A, Pittet V, et al. Diagnostic delay in Crohn's disease is associated with a complicated disease course and increased operation rate. Am J Gastroenterol. 2013;108(11):1744-53; quiz 54.
  5. Etchevers MJ, Aceituno M, Sans M. Are we giving azathioprine too late? The case for early immunomodulation in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 2008;14(36):5512-8.
  6. Markowitz J. Early inflammatory bowel disease: different treatment response to specific or all medications? Dig Dis. 2009;27(3):358-65.
  7. Wulandari A A, Schulz J, Hartmann F, Dignass A, Stein J. Poster No 119 presented at 11th Congress of ECCO, Amsterdam, Netherlands, 2016 e 48. 
  8. Thermo Fisher Scientific. Estudo interno. 
  9. Bernstein CN, Fried M, Krabshuis JH, Cohen H, et. Al. World Gastroenterology Organization Practice Guidelines for the diagnosis and management of IBD in 2010. Inflamm Bowel Dis 2010;16(1):112-24.
  10. Mitsuyama, K, Niwa, M, Takedatsu, H, Yamasaki, H, et al. Antibody markers in the diagnosis of inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2016; 22(3):1304-10.