Recent searches Clear History
Fale conosco
Botão oculto para comparação de componentes
Instrumento Phadia 500+
Comparar instrumentos
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
Sofisticado e poderoso para atender às demandas de qualquer grande laboratório, a série de instrumentos* Phadia™ 5000+ oferece o maior rendimento entre os Phadia Laboratory Systems.
Com quatro linhas de processamento paralelas, ele dobra a capacidade da série de instrumentos** Phadia 2500+ e oferece ainda mais flexibilidade. Nossa solução principal é para laboratórios de rendimento extremamente alto que entregam de 25.000 a 45.000 resultados por semana.
As três opções de configuração fornecem flexibilidade para adquirir o instrumento mais adequado para atender às suas necessidades de laboratório, seja apenas para ImmunoCAP™ (Phadia 5000), ou para ImmunoCAP e EliA (Phadia 5000E e Phadia 5000E+E). Isso oferece ao seu laboratório a capacidade de personalizar uma solução automatizada de alto rendimento que se alinha às suas necessidades e cronogramas de teste.
Thermo Fisher Phadia 2016. Photo: Markus Marcetic
Flexibilidade
  • Menu de teste de alérgenos que abrange mais de 550 alérgenos completos e misturas e 100 componentes de alérgenos.
  • Amplo menu de autoimunidade, que abrange marcadores de autoimunidade relevantes para a avaliação de mais de 50 dos mais comuns de doenças autoimunes.
  • Funcionalidade de teste de reflexo configurável pelo usuário.
  • Conectividade LIS via software PhadiaTM Prime.
Capacidade
  • Produtividade máxima de até 960 resultados ImmunoCAP/hora ou até 300 resultados EliA/hora.
  • Acesso aleatório randômico.
  • Armazenamento de reagentes refrigerado e integrado.
  • Curvas de calibração após 28 dias de armazenamento.
  • Diluição integrada (EliA).
  • Coloque vários instrumentos Phadia em rede em uma configuração de cluster*** para manuseio eficiente.
Confiabilidade
  • Excelente consistência ao longo do tempo e entre países, sistemas, laboratórios e usuários.
  • Suporte e solução de problemas aprimorados pela conectividade do Phadia LabCommunity.
  • Quality Club: Um dos maiores programas globais de avaliação da qualidade.
*A série Phadia 5000+ inclui os instrumentos Phadia 5000, Phadia 5000E e Phadia 5000E+E.
** A série Phadia 2500+ inclui os instrumentos Phadia 2500, Phadia 2500E e Phadia 2500EE.
*** A configuração de cluster permite que vários instrumentos Phadia conectados em rede sejam operados com um computador Phadia Prime.
Capacidade da série Phadia 5000+
Diagrama de tempo sem necessidade de monitoramento do Phadia 5000
Explore a linha completa dos Phadia Laboratory Systems.
Exibir todos os sistemas
Exibir todos os testes que podem ser realizados no Phadia 5000+.
Exibir testes
Exibir todos os testes e instrumentos disponíveis.
Exibir catálogo