ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
Hidden Button for comparing instuments
Phadia 5000+ Fabricado para maximizar
Instrumento Phadia 500
Comparar instrumentos
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
La serie de instrumentos Phadia™ 5000+*, que es sofisticada y potente para satisfacer la demanda de los principales laboratorios, proporciona el mayor rendimiento de los sistemas de laboratorio Phadia.
Con cuatro líneas de procesado en paralelo, duplica la capacidad de los instrumentos de la serie Phadia 2500+ y proporciona aún más flexibilidad. Nuestra solución insignia es ideal para laboratorios con un rendimiento extremadamente alto que ofrecen entre 25 000 y 45 000 pruebas a la semana
Las tres opciones de configuración le brindan la flexibilidad de adquirir el instrumento más apropiado para las necesidades de su laboratorio, ya sea solo para ImmunoCAP™ (Phadia 5000) o para ImmunoCAP y EliA (Phadia 5000E y Phadia 5000E+E). Esto permite al laboratorio personalizar una solución automática de alto rendimiento que se ajuste a su calendario y demanda de pruebas.
Thermo Fisher Phadia 2016. Photo: Markus Marcetic
Flexibilidad
  • Amplio menú de pruebas de alérgenos que cubre más de 550 alérgenos y mezclas y 100 componentes de alérgenos.
  • Amplio menú de pruebas de enfermedades autoinmunes clínicamente relevantes para la evaluación de más de 50 de los marcadores de enfermedades autoinmunes más comunes.
  • Funcionalidad de contranálisis configurable por el usuario.
  • Conectividad de LIS a través del software PhadiaTM Prime.
Capacidad
  • Rendimiento máximo de hasta 960 resultados de ImmunoCAP/hora o hasta 300 resultados de EliA/hora.
  • Acceso aleatorio continuo.
  • Almacenamiento interno de reactivos refrigerados.
  • Curvas de calibración almacenadas 28 días.
  • Dilución en el instrumento (EliA).
  • Conecte en red varios instrumentos Phadia en una configuración agrupada*** para gestionarlos de forma efectiva.
Fiabilidad
  • Excelente uniformidad a largo plazo y entre países, sistemas, laboratorios y usuarios.
  • Soporte y solución de problemas mejorados gracias a la conectividad de Phadia LabCommunity.
  • Quality Club: uno de los programas de evaluación de calidad global más importantes.
* La serie Phadia 5000+ consta de los instrumentos Phadia 5000, Phadia 5000E y Phadia 5000 E+E .
** La serie Phadia 2500+ consta de los instrumentos Phadia 2500, Phadia 2500E y Phadia 2500EE .
*** La configuración agrupada permite que varios instrumentos Phadia conectados en red funcionen con un único ordenador Phadia Prime.
Capacidad de la serie Phadia 5000+
Diagrama de tiempo sin vigilancia de Phadia 5000
Explore la línea completa de sistemas de laboratorio Phadia
Ver todos los sistemas
Vea todas las pruebas que se pueden realizar en el Phadia 5000+
Ver pruebas
Vea todas las pruebas de instrumentos disponibles
Consultar catálogo