Recent searches Clear History
聯絡我們
比較各儀器的隱藏按鍵
Phadia 5000+ 為最大化所打造
Phadia 500 儀器
比較各儀器
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
強大且經驗豐富,能滿足任何大型實驗室的需求,在 Phadia 實驗室系統中,Phadia™ 5000+ 系列儀器* 可提供最高的流通量。
配備四條並行處理管線,可提供 Phadia 2500+ 儀器** 的兩倍處理量和更高的靈活性。我們的旗艦方案最適合每週提供 25,000 至 45,000 筆檢驗結果的極高流通量實驗室。
三種設定選項,使您能夠靈活地取得最合適的儀器來滿足您實驗室的需求,不論是僅用於 ImmunoCAP™ (Phadia 5000),或是同時用於 ImmunoCAP 和 EliA (Phadia 5000E 和 Phadia 5000E+E)。此可為您的實驗室提供客製化高流通量自動化解決方案的能力,滿足您的檢測需求與排程。
Thermo Fisher Phadia 2016. Photo: Markus Marcetic
靈活性
  • 龐大的過敏原檢測選單,涵蓋超過 550 種全過敏原及混合物和 100 種過敏原成分。
  • 廣泛的自體免疫選單,涵蓋具臨床意義之自體免疫標記物,適用於評估超過 50 種最常見的自體免疫疾病標記物。
  • 使用者可設定陽性加驗功能。
  • 透過 PhadiaTM Prime 軟體進行 LIS 連線。
處理量
  • 最大化流通量,每小時高達 960 筆 ImmunoCAP 結果或每小時高達 300 筆 EliA 結果。
  • 連續隨機存取。
  • 機體內試劑冷藏存放。
  • 28 天已儲存之校正曲線。
  • 機體內稀釋 (EliA)。
  • 將多台 Phadia 儀器連成網絡以進行叢集*** 設定,達成有效處理。
可靠性
  • 不同時間下,在各國、各系統、實驗室和使用者之間的優異一致性。
  • 經 Phadia LabCommunity 連線強化支援及疑難排解。
  • Quality Club:全球最大的品質 評估計劃之一。
*Phadia 5000+ 系列包含 Phadia 5000、Phadia 5000E 和 Phadia 5000E+E 等儀器。
**Phadia 2500+ 系列包含 Phadia 2500、Phadia 2500E 和 Phadia 2500EE 等儀器。
***叢集設定能讓數台 Phadia 儀器連成網絡,以一台 Phadia Prime 電腦進行操作。
Phadia 5000+ 系列處理量
Phadia 5000 離機時間表
探索 Phadia 實驗室系統的完整產品線。
檢視所有系統
查看所有可在 Phadia 5000+ 執行的檢測。
檢視各檢測
檢視所有可用的檢測和儀器。
查看目錄