惡性貧血 (PA) 為自體免疫性胃炎之末期,其特徵為維生素 B12 缺乏。1 其確診相當重要,因病患需要終身靜脈維生素 B12 治療。2
惡性貧血與兩種自體抗體相關,可用於診斷性檢測:1
同時偵測壁細胞的相對應抗體和內在因子的相對抗體,為惡性貧血診斷創造更高可能性。1,2
EliA™內在因子檢測和EliA™壁細胞檢測分別具有99.4%和89.9%的極高臨床特異性以及51.9%和81.0%的臨床靈敏度,是領先業界、且全自動化的產品套組,可協助惡性貧血之診斷。3
結合了 EliA 內在因子和 EliA 壁細胞檢測的出色靈敏度和特異性,能增加臨床靈敏度達 91.1%,同時保有 87% 的特異性,幫助您將病患放在第一位,即早偵測出更多患有惡性貧血的病患。3
EliA 內在因子檢測和 EliA 壁細胞檢測可自一個樣本、一次操作、在同一台全自動化 Phadia™ 實驗室系統上進行測量。