過敏原成分檢測有助於深入瞭解食物、呼吸道和昆蟲毒液過敏。1,2
有興趣將 ImmunoCAP 加入檢測組合中的實驗室人員,請探索 ImmunoCAP 產品目錄。
過敏原成分檢測可測量對完整過敏原中分子的過敏致敏化,以利深入瞭解成因、風險和症狀管理。1,2
過敏原成分檢測可測量對完整過敏原中分子的過敏致敏化,以利深入瞭解成因、風險和症狀管理。1,2
對這些不同蛋白質的致敏化可提供關於病患疾病狀態的寶貴資訊。1
瞭解病患可能對何種蛋白質產生反應,可讓您深入瞭解他們的潛在過敏。1
瞭解病患可能對何種蛋白質產生反應,可讓您深入瞭解他們的潛在過敏。1
結合症狀與病患病史,此資訊有助於建立完整且全面的管理計畫,改善病患的生活品質。1,2
對於初級照護提供者和專科醫師而言,過敏原成分檢測有助於解答重要問題,其可縮小鑑別診斷範圍並最佳化病患管理。1,2
獲得問題的解答,例如...
症狀是公狗還是母狗所致?2
對病患而言,經過烘焙的雞蛋和/或牛奶會比生食更安全嗎?2
對於花生嚴重過敏的風險是否足夠低,而可以進行食物誘發試驗?2
哪種免疫療法最適合病患?2
這是臨床木本堅果致敏,還是對樹木花粉的交叉反應?2
探索過敏原成分案例研究 ,瞭解完整的檢測潛力。
一些最常見的 ImmunoCAP 過敏原成分檢測包括:*
塵蟎
花生
牛奶
花粉
木本堅果
蛋
小麥
大豆
非常簡單,只要 1... 2...3...
實驗室將在 Phadia 實驗室系統上處理 ImmunoCAP 檢測。
評估和解讀 ImmunoCAP 檢測結果,將病患管理個人化。
無論您是初級照護提供者或專科醫師,過敏原成分檢測結果解讀指南會提供明確指引,說明對不同種類食物過敏原成分的致敏化會如何影響病患管理計畫。
特異性 IgE 血液檢測結果應與病患的臨床病史和身體檢查一起解讀。8-10 ImmunoCAP 血液檢測結果將指出病患是否對特定過敏原敏感 (即具有 IgE 抗體)。然而,對特定過敏原的致敏化並不代表患有臨床過敏,因為敏感不一定會導致症狀發生。8,11
探索 ImmunoCAP 檢測提供的項目。
如需有關 ImmunoCAP 檢測、過敏及/或教育工具和資源的其他資訊,請聯絡我們的過敏專家。
協助您診斷和病患管理的工具。