Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
ImmunoCAP™ Allergenkomponenten
Erfahren Sie, wie Allergenkomponenten Ihnen bei der Patientenbehandlung helfen können
Lebensmittel-, Atemwegs- und Insektengiftallergien mit Allergenkomponententests besser verstehen.1,2
Laboren, die ImmunoCAP Tests in ihr Testportfolio aufnehmen möchten, empfehlen wir den ImmunoCAP Produktkatalog.
Ein Mann streichelt seinen Hund, während er draußen im Gras entspannt.
Was sind ImmunoCAP Allergenkomponententests?
Moderne spezifische IgE-Bluttests für molekulare Allergiediagnostik
Allergenkomponententests messen die Sensibilisierung auf allergene Moleküle, die in Allergenextrakten enthalten sind. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis der Ursachen, Risiken und  Behandlung von Symptomen.1,2
Bei Tests mit Allergenkomponenten wird die allergische Sensibilisierung gegen Moleküle gemessen, die in Allergenextrakten gefunden werden. Dies ermöglicht ein tieferes Verständnis von Ursachen, Risiken und der Behandlung von Symptomen.1,2
Die Sensibilisierung gegen diese verschiedenen Proteine kann wertvolle Hinweise über den Krankheitsverlauf eines Patienten liefern.1
Wenn Sie wissen, auf welche Proteine ein Patient reagiert, können Sie seine Allergie besser verstehen.1
Wenn Sie wissen, auf welche Proteine ein Patient möglicherweise reagiert, erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, an welcher Allergie er leiden könnte.1
Diese Informationen, zusammen mit den Symptomen und der Anamnese, ermöglichen einen umfassenden Behandlungsplan, der die Lebensqualität Ihrer Patienten verbessert.1,2
Sprechen Sie noch heute mit einem ImmunoCAP Experten, um mit dem Einsatz von Allergenkomponenten zu beginnen.
Mädchen mit einer Nussallergie, das Kekse anschaut
Neue Walnuss- und Haselnuss-Allergenkomponenten verbessern die Diagnose von Lebensmittelallergien. 
Präzisere Diagnostik durch ein erweitertes Allergenkomponenten-Portfolio
Mit Jug r 2 und Jug r 6 (Walnuss) sowie Cor a 11 und Cor a 16 (Haselnuss) stehen vier neue ImmunoCAP Allergenkomponenten zur Verfügung. Diese klinisch relevanten Vicilin-Proteine tragen dazu bei, diagnostische Lücken zu schließen  und ermöglichen so eine verbesserte Risikoeinschätzung sowie fundierte klinische Entscheidungen bei Patienten mit Verdacht auf Nussallergien.
Warum sollten Sie ImmunoCAP Allergenkomponententests verwenden?
Mehr Informationen für eine verbesserte Patientenbehandlung
Für Haus- und Fachärzte sind Tests mit Allergenkomponenten eine wertvolle Hilfe bei der Beantwortung von Fragen, die die Differentialdiagnose eingrenzen und die Behandlung von Patienten optimieren können. 1,2
Erhalten Sie Antworten auf Fragen wie... 
dog
Sind Symptome auf einen männlichen  Hund zurückzuführen?2
eggs
Sind gebackene Eier und/oder erhitzte Milch für den Patienten verträglicher als der Verzehr dieser Lebensmittel in roher Form?2
almond
Ist das Risiko einer schweren Reaktion auf Erdnüsse gering bei einer Nahrungsmittelprovokation?2
almond
Welche Immuntherapie eignet sich am besten für den Patienten?2
bee
Ist es eine klinisch relevante Sensibilisierung gegen Wespengift oder eine Kreuzreaktion mit Bienengift?2
Erfahren Sie mehr in den Patienten-Fallstudien mit Allergenkomponenten und erkennen Sie das volle Potenzial der Tests.
Welche ImmunoCAP Allergenkomponenten sind verfügbar?
Mehr als 100 Allergenkomponenten sind erhältlich
Häufige Allergenquellen, für die ImmunoCAP Allergenkomponententests angeboten werden:
Hausstaubmilben
Erdnuss
Kuhmilch
Pollen
Nüsse
Hühnerei
Weizen
Soja
Entdecken Sie weitere Testmöglichkeiten mit Allergenkomponenten
Wie funktioniert die Anforderung von ImmunoCAP Tests?
Es ist so einfach wie 1… 2... 3…
Clipboard - How to Order sections, Order an ImmunoCAP test
Einen ImmunoCAP Test anfordern
Nutzen Sie die üblichen Verfahren für die Anforderung von Laborblutuntersuchungen.6
Sprechen Sie mit einem Experten über die Anforderung.  
Blood vial - How to Order sections, Let the laboratory analyze
Lassen Sie die Analyse vom Labor durchführen
Das Labor wird den ImmunoCAP Test auf Phadia Laborsystemen durchführen. 
Chart - How to Order sections, Receive results
Testergebnisse erhalten
Beurteilen und interpretieren Sie die ImmunoCAP Testergebnisse für eine indviduelle Patientenbehandlung.
Wie interpretieren Sie die Testergebnisse von Lebensmittel-Allergenkomponenten?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Interpretation
Ob Sie Haus- oder Facharzt sind: Die Ergebnisse von Allergenkomponententests liefern eindeutige Hinweise darauf, wie die Sensibilisierung auf unterschiedliche Allergenkomponenten den Patientenbehandlungsplan beeinflussen kann.
Die Ergebnisse von Bluttests auf spezifisches IgE sollten in Verbindung mit der klinischen Anamnese und der körperlichen Untersuchung des Patienten interpretiert werden. 8-10  Die Ergebnisse von ImmunoCAP Bluttests zeigen an, ob der Patient gegen bestimmte Allergene sensibilisiert ist (d. h. IgE-Antikörper hat). Eine Sensibilisierung gegen ein bestimmtes Allergen deutet jedoch nicht immer auf eine klinische Allergie hin, da eine Sensibilisierung nicht zwangsläufig zu Symptomen führt.8,11
Was sind die Vorteile von ImmunoCAP Bluttests?
Die ImmunoCAP spezifischen IgE-Tests sind in allen Fachbereichen anerkannt und gelten als Goldstandard in der In-vitro-Allergiediagnostik,7 die zur erfolgreichen Behandlung von Allergiepatienten beitragen kann.
Weitere Informationen zu  ImmunoCAP Tests, Allergien und/oder Schulungsmaterialien erhalten Sie von unseren Allergieexperten.
Weiterführende Informationen
Zur Unterstützung Ihrer Diagnose und der Patientenbehandlung.
Literatur
  1. Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J, 2013. 6(1): S. 17.
  2. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: S. 1-250
  3. Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M et al. Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol 2013;24(2):195-209
  4. Bousquet J, Anto J M et al. Allergic rhinitis. Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95.
  5. Scadding G K, Scadding G W. Diagnosing allergic rhinitis. Immunol Allergy Clin North Am 2016;36(2):249-260
  6. Popescu F D, Vieru M. Precision medicine allergy immunoassay methods for assessing immunoglobulin E sensitization to aeroallergen molecules. World J Methodol 2018;8(3):17-36
  7. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy. Allergy. 2013 Jun;68(6):693-4. doi: 10.1111/all.12177. Epub 2013 Apr 27. PMID: 23621640.