Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Ausgeblendete Schaltfläche zum Vergleichen von Instrumenten
Phadia 250 Gerät
Laborgeräte vergleichen
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Das Phadia™ 250 Gerät ist ein flexibles und vielseitiges Gerät, das sich an die sich ändernden und wachsenden Anforderungen Ihres Labors anpasst.
Es beweist seine Zuverlässigkeit jeden Tag in Labors auf der ganzen Welt. Tausende von Systemen werden verwendet, oft auch zusammengeschaltet, um die Diagnose von Allergie- und Autoimmunerkrankungen zu unterstützen.
Ausgeblendete Schaltfläche für modales Video
Phadia 250 Gerät – Video
Phadia 250 Gerät, Ansicht von links
Phadia 250 Gerät, Vorderansicht
Phadia 250 Gerät, Ansicht von rechts
Flexibilität
  • Großes Allergentest-Menü mit mehr als 550 Allergengesamtextrakten und Allergenmischungen sowie 100 Allergenkomponenten
  • Breites Testmenü zur Autoimmundiagnostik mit mehr als 50 klinisch relevanten Markern zur Beurteilung der häufigsten Autoimmunerkrankungen
  • Vom Benutzer konfigurierbare Reflextestfunktion
  • LIS-Konnektivität über die Phadia™ Prime Software
Funktionen
  • Bis zu 60 Ergebnisse pro Stunde
  • Eingebaute Kühlung für die Lagerung von Reagenzien
  • Kontinuierliches Nachladen von Patientenproben
  • Für 28 Tage gespeicherte Kalibrationsskurve
  • Verdünnungen im Gerät
  • Anschließbar an Laborautomationssysteme (LAS)**
  • Mehrere Phadia Geräte können vernetzt werden* um eine noch effizientere Handhabung zu ermöglichen.
Zuverlässigkeit
  • Ausgezeichnet niedrige Varianz im Laufe der Zeit und zwischen Ländern, Systemen, Labors und Benutzern
  • Verbesserte Unterstützung und Fehlerbehebung durch die sichere Phadia LabCommunity Konnektivität
  • Quality Club: Eines der größten globalen Qualitätsbewertungsprogramme
*Vernetzter Aufbau ermöglicht den Betrieb mehrerer miteinander verbundener Phadia Geräte mit einem Phadia Prime Computer.
**Bitte wenden Sie sich an Ihren Thermo Fisher Scientific Mitarbeiter vor Ort, um Informationen zur verfügbaren LAS-Konnektivität zu erhalten.
Phadia 250 Funktionen
Phadia 250 Zeitdiagramm zum unbeaufsichtigten Betrieb
Entdecken Sie die komplette Produktpalette der Phadia Laborsysteme.
Alle Systeme anzeigen
Alle Tests anzeigen, die mit dem Phadia 250 durchgeführt werden können.
Tests anzeigen
Alle verfügbaren Tests und Instrumente anzeigen.
Katalog anzeigen